Outils et lingettes de nettoyage de spécialité, pour une désinfection efficace et ergonomique
Les armoires à processus, les surfaces courbes, et les espaces situés entre, en-dessous et derrière les équipements doivent faire l’objet d'une attention toute particulière. La gamme d'outils et de lingettes de nettoyage spécialisé de Micronova vous simplifient la tâche. Des postes de sécurité biologique aux lyophiliseurs, en passant par les récipients arrondis, les joints recourbés, les rideaux en lanières de plastique et les parois souples, nombreuses sont les options permettant d'éliminer les contaminants dans les conditions les plus difficiles.
Mop de type lame MegaSwat™
Mops de type lame, simple pli et à revêtement en mousse, qui glisse facilement sous et derrière les équipements. Les adaptateurs et housses pour mops sont proposés en différentes largeurs, longueurs et matières.
Outil et housses Econo CurtainCleaner™
Nettoient simultanément les deux faces des rideaux en lanières, ce qui permet un nettoyage plus efficace et plus efficient.
Tool™ et housses pour isolateurs
Nettoyage ergonomique et efficace pour les isolateurs, les hottes, les RABS et d’autres postes plus petits. Pivot à 360 ° et large gamme de tissus de nettoyage et de désinfection.
Mop à double plateau LyoTool™
Permet de nettoyer simultanément le dessus et le fond des étagères. Les plateaux ajustables munis d’un ressort exercent une pression constante et appliquent l’agent de nettoyage.
Lingettes-moufles de nettoyage PolyMitt™
Moufle de nettoyage durable que l’on peut utiliser à sec ou bien humidifiée. Sa conception permet une meilleure couverture de la surface que ne le fait une lingette standard.
Tank Tool™ pour contours extérieurs et intérieurs des réservoirs
Cet adaptateur flexible se conforme au réservoir quand on exerce une pression sur la surface, afin d'assurer un bon contact de nettoyage. Nettoie facilement les parois, le fond et l'intérieur du réservoir et du cylindre ; l’extérieur des récipients.