Titration
La titration est une technique qui vous permet de déterminer la concentration précise de n’importe quelle substance. Pour appliquer celle-ci, vous avez besoin d’une large gamme de produits que VWR est capable de vous fournir ; de la verrerie classique aux titrateurs automatiques, y compris des réactifs, l’équipement et les accessoires.
Indicateurs de VWR Chemicals pour surveiller vos réactions et vos titrations
Les réactions chimiques et leur statut peuvent être suivis grâce aux changements de couleur des indicateurs. Nous avons une gamme complète d’indicateurs de pH, de métaux, de redox ou autres pour les applications spéciales
Solutions volumétriques pour le titrage VWR Chemicals
Vous recherchez une solution aux problèmes que vous pose la LC analytique. Il peut s'agir du choix du flacon approprié, du développement d'une méthode, ou de l'installation d’un laboratoire.
Étalons de référence secondaires pour le titrage VWR Chemicals
La gamme d'étalons secondaires de VWR® offre des niveaux de pureté et d'homogénéité élevés. Ces étalons conviennent parfaitement pour la vérification du titre des solutions volumétriques.
La titration avec les produits chimiques et les solutions Merck
Titripur®, Titrisol®, Titripac®, Aquastar®, Smartchemicals et réactifs 3S. Tous les réactifs de Merck pour rendre votre procédure de titration plus efficace.
Instruments de titrage
Du mode manuel simple à l'instrument automatique le plus complexe, VWR peut vous aider à trouver l'instrument qui convient à votre application...
Applications
Mesures de l'acide dans les huiles minérales, le biodiésel et les lubrifiants
L'acide dans l’huile de moteur est un facteur important de corrosion, d’oxydation, de nitratation et d'augmentation de la viscosité, qui sont toutes des inconvénients affectant la performance. À terme, c’est une cause principale de l’endommagement de l’équipement.
Solutions volumétriques pour l’analyse du sucre
Aujourd'hui, le titrage, développé il y a plus de 200 ans, est l'une des méthodes quantitatives les plus courantes, jouant un rôle essentiel dans tous les laboratoires modernes de contrôle, en particulier ceux effectuant des analyses de sucres.
Une FAQ
Il existe quatre types de réactions
- Titration acido-basique
Les ions hydrogène sont transférés depuis l'acide vers la base, ou les ions hydroxyde sont transférés depuis la base vers l’acide, pour obtenir une neutralisation. Plus l’acide ou la base sont forts, plus le point final de la réaction sera défini.
- Titration de la précipitation
Avec cette méthode, l’élément qui doit être déterminé est généralement précipité par l’agent de titration, sous la forme d'un composé insoluble. On peut déterminer le point final selon l’apparence d'une solution claire, ou en mesurant la conductivité
- Titration par complexation
Ici, les ions se combinent avec d’autres ions ou des molécules afin de former des complexes solubles affichant une légère dissociation
- Titration redox
Avec cette méthode, les électrons sont transférés depuis des agents réducteurs vers des agents oxydants
Il existe 3 types de titration indirecte
- Titration en retour
Un volume défini de solution de réactif en excès est ajouté à la solution de l'échantillon. Une fois que la réaction est terminée, la solution de réactif qui n'a pas réagi est titrée à l'aide d'une deuxième solution de réactif
- Titration indirecte
La substance que l'on doit déterminer ne réagit pas directement avec la solution de réactif, mais indirectement, par l’intermédiaire d'une réaction stœchiométrique avec une autre substance titrable
- Titration par substitution
Avec cette méthode, on ajoute une substance à l'échantillon, et ce dernier réagit de manière stœchiométrique, tout en libérant un élément appartenant à la substance ajoutée. Ensuite, on procède à la titration directe de cet élément.
De par leur polyvalence, on peut utiliser les analyses volumétriques pour déterminer un grand nombre de composés organiques et inorganiques. On décrit souvent la titration comme une méthode de détermination du contenu dans des travaux standard de référence tels que les pharmacopées, les références DIN, les méthodes ASTM ou d'analyse alimentaire.
Cette méthode fait partie des méthodes les plus anciennes et les plus couramment utilisées dans les analyses quantitatives
- Appareils de mesure peu coûteux
- Procédures de travail simples
- Automatisation facile
- Analyse rapide
- Reproductibilité excellente
- Résultats précis
3 packs différents sont proposés
- Ampoules Convol NORMADOSE
Ces solutions concentrées destinées à la préparation de solutions volumétriques sont proposées dans des ampoules en verre ou en plastique, fabriquées de telle manière que le contenu dosé avec précision peut être transféré avec exactitude vers un flacon volumétrique. Elles constituent une alternative économique et peu encombrante aux solutions prêtes à l’emploi, et, non ouvertes, ces ampoules affichent une longue durée de vie
- Flacons classiques de 100 ml à 25 l.
La grande majorité des solutions « prêtes à l’emploi » sont conditionnées dans les flacons en plastique. Le conditionnement petit format le plus utilisé est le flacon de 1 l. Par rapport aux ampoules, l'avantage principal de ce conditionnement est sa plus grande précision et le fait qu'il empêche toute erreur pendant la préparation.
- Bag in box
Pour les gros volumes, nous pouvons fournir des conditionnements « bag in box » de 10 ou 5 l. Ici, un remplissage sous vide avec un prélèvement depuis le cubitainer garantit que la qualité de la solution volumétrique est intacte jusqu'à la dernière goutte.
Oui, nous avons créé un service de fabrication personnalisé afin de produire la solution désirée
Voyez le lien ci-dessous :
https://fr.vwr.com/cms/chemicals_vwr_custom_manufacturing_services
L'étalonnage traçable au NIST est un programme d'assurance qui certifie qu'un laboratoire ou un fabricant est correctement équipé pour étalonner les équipements conformément aux normes du National Institute of Standards and Technology (NIST), et que les produits proposés par ce fabricant seront conformes à ces étalons de mesures définis par le NIST.
- Le titre d’une solution volumétrique pouvant varier, il est recommandé de procéder à des vérifications périodiques, notamment pour les solutions extrêmement diluées. Le recours à ces étalons de référence garantit la tranquillité d’esprit et l’intégrité des résultats. ‒ Traçable au NIST
- Degré de pureté élevé
- Fournis avec le Certificat d’Analyse de l’assurance qualité
- Emballages en verre dans des boîtes en carton opaques qui empêchent la détérioration due à la lumière