Stérilisation : des consommables aux stérilisateurs haut de gamme
VWR peut vous proposer tout ce dont vous avez besoin pour vos processus de stérilisation, des consommables, des indicateurs et bien plus encore, aux stérilisateurs haut de gamme offrant la possibilité d’effectuer des applications spéciales telles que le test de Bowie Dick et plus encore ! Qu’il s’agisse d'un petit autoclave pour l'école, ou d'un appareil spécial pour les applications spécifiques des laboratoires de pointe, CFR21 Partie 11, vous trouverez un aperçu ici.
Autoclaves de laboratoire Tuttnauer
Obtenez un aperçu de ces autoclaves application par application, ainsi que de nombreuses informations sur les logiciels, les applications et les services.
Indicateurs de stérilisation
Sterilisation indicators enable routine monitoring of the steam sterilisation process. These indicators are designed to check if the conditions during a steam autoclave cycle were sufficient to result in a defined level of microbiological inactivation.
Sacs à déchets
VWR propose une large gamme de sacs pour autoclaves.
VWR propose une large gamme de sacs pour autoclaves.
Feuille d’aluminium
Essentiel pour protéger le matériel de laboratoire après la stérilisation.
Essentiel pour protéger le matériel de laboratoire après la stérilisation.
Distributeurs de feuilles
Ce distributeur de feuilles fournit une bonne alternative aux feuilles carrées prédécoupées.
Ce distributeur de feuilles fournit une bonne alternative aux feuilles carrées prédécoupées.
Flacons de laboratoire
En verre borosilicaté 3.3 avec col GL45 et GL80.
En verre borosilicaté 3.3 avec col GL45 et GL80.
Boîtes de stérilisation pour pipettes
Acier inoxydable, disponibles avec base ronde ou carrée, autoclavables.
Acier inoxydable, disponibles avec base ronde ou carrée, autoclavables.
Désodorisants pour autoclaves
Améliorez votre environnement de travail en neutralisant les odeurs désagréables en lien avec l’autoclavage. VWR propose une vaste gamme de désodorisants pour autoclaves. Choisissez votre parfum préféré.
Améliorez votre environnement de travail en neutralisant les odeurs désagréables en lien avec l’autoclavage. VWR propose une vaste gamme de désodorisants pour autoclaves. Choisissez votre parfum préféré.
Brûleurs en laboratoire
Brûleurs conformes aux normes DIN et brûleurs de laboratoire. Tous ces brûleurs sont proposés dans des versions à gaz naturel ou en flacons/gaz butane.