HPLC
Bien choisir ses produits chimiques est crucial pour votre procédure de chromatographie. Ci-dessous, un aperçu de notre gamme de produits chimiques pour la chromatographie. Êtes-vous à la recherche de colonnes, d’instrument ou d’autres consommables ?
Sélection de produits
Solvants HPLC
En mode gradient, les «pics fantômes» indésirables de la phase inversée peuvent être un réel problème. La qualité de votre phase mobile (transmittances UV élevées, faible résidu à l'évaporation) et la reproductibilité de lot à lot sont les paramètres clés
Solvants LC-MS
Les méthodes LC-MS s'améliorent en sensibilité pour répondre aux demandes d'aujourd'hui. La qualité du solvant est essentielle avec un faible niveau de fond ionique, une faible teneur en métaux alcalins, convient pour ULC, UPLC et UHPLC.
Additifs et tampons LC-MS
Des additifs LC-MS sont habituellement ajoutés en phase mobile ou introduits en post-colonne et en pré-interface afin d’influencer l’ionisation des analytes. Une sélection de tampons permettant d’améliorer votre séparation en matière d'HPLC.
Mélanges LC-MS
Solutions de phase mobile de LC-MS généralement prémélangées préparées avec précision avec des composants de très haute qualité afin de réduire le bruit de base. Améliorer votre assurance qualité à l’aide de ces mélanges prémélangés.
Réactifs à paire d'ions HPLC
Pour l'élution graduée HPLC, nous proposons plusieurs nouveaux réactifs de paires d'ions qui présentent une extinction minimale dans la région à faible rayonnement UV et une excellente transparence jusqu'à 200 nm.
Solvants HPLC dans des flacons en aluminium
La sécurité est essentielle; découvrez notre gamme complète de solvants HPLC emballés dans des flacons en aluminium et évitez que des flacons ne se brisent dans votre laboratoire.
Solvants HPLC dans le recyclage des rotatifs en acier inoxydable
Une large gamme de solvants HPLC dans des rotatifs en acier inoxydable recyclable pour améliorer la sécurité, limiter les éventuelles contaminations et éliminer les déchets.
Solvants pour chromatographie préparatoire
Différentes qualités et emballages ont été adaptés aux exigences de la HPLC préparative pour faciliter la mise à l'échelle des séparations analytiques aux séparations préparatives. Ces solvants ont un résidu d'évaporation extrêmement faible (<1 mg / l), u
Étalons et matériaux de référence Supelco
Étalons et matériaux de référence Merck Supelco®
FAQ
Pour améliorer la résolution, vous pouvez utiliser des additifs tels que l'acide trifluoroacétique ou l’acide formique. Une gamme complète d'additifs LC-MS à la pureté supérieure proposée en flacons ou en ampoules.
Les réactifs à paire d'ions consistent en l’ajout de composés ioniques à la phase mobile permettant de faciliter la formation de paires d'ions avec des analytes chargés. Ces réactifs sont constitués d'une chaîne alkyle à extrémité ionisable. Lorsqu'on les utilise avec des phases HPLC hydrophobes courantes en mode de phase inversée, les réactifs à paire d'ions peuvent augmenter sélectivement la rétention des analytes chargés.
- Le passage de l’échantillon de l'échantillonneur automatique à un instrument, en particulier quand des impuretés sont absorbées contre les surfaces intérieures et extérieures de l’aiguille plongée dans le flacon
- Si une impureté dans l’échantillon a la même longueur d’ondes d'absorption que le composé d'intérêt
- L’eau utilisée dans la phase mobile n’est pas suffisamment pure ou fraîche
- Phase mobile vieillissante
- Tampons ou additifs de mauvaise qualité ajoutés dans la phase mobile
- Phtalates ou additifs à base de plastique contenu dans les contenants en plastiques utilisés pendant la préparation de la phase mobile
- Essayer d'utiliser des solvants prémélangés
- Utiliser des éluants neufs avec des sels
- Filtrer vos solvants pour HPLC
- Utiliser de l’eau de bonne qualité (18,2 mOhm, TOC<5 ppb) ou gradient d’eau de qualité
- Utiliser des tampons et tampons de bonne qualité
- Contrôler le nettoyage de la verrerie
Quand des échantillons contiennent des composés ionisables, le pH de la phase mobile peut constituer l’une des principales variables dans le contrôle de la rétention lors d’une séparation par RP HPLC en phase inverse. S’il n’est pas contrôlé correctement, le pH peut toutefois être à l'origine de nombreux problèmes. Étant donné que la plupart des composés analysés par RP HPLC contiennent un ou plusieurs groupes fonctionnels acides ou basiques, la plupart des phases mobiles nécessitent un contrôle du pH. C’est pourquoi des tampons sont couramment utilisés.
Documentation
Ressources supplémentaires
solutions-chromatographiques
Sur notre micro-site consacré à la chromatographie, explorez toute la gamme de solutions de chromatographie et de notes d'applications.