Flacons Stevanato Group EZ-fill® de DWK Life Sciences
Des flacons prêts à l’emploi conçus pour accélérer le processus de développement des médicaments et pour augmenter la flexibilité opérationnelle dans le remplissage aseptique.
Parfaite dans le processus de développement des médicaments, depuis les essais de première ligne à la commercialisation, en passant par la fabrication en petits lots.
Débarrassez-vous des coûts, du temps et de la complexité associée au nettoyage, à la dépyrogénisation et à la stérilisation des particules grâce à une solution de flacons prêts à l’emploi.
Améliorez la qualité du produit et la sécurité du patient grâce à des flacons prêts à l’emploi conditionnés dans un emballage secondaire qui élimine le contact verre à verre.
Une arrivée sur le marché accélérée grâce à l’utilisation de la plateforme de flacons prêts à l’emploi la plus largement adoptée dans le monde, ce qui garantit une mise à l’échelle rapide depuis la phase précoce de développement à la production commerciale.
Au sujet des flacons Stevanato Group EZ-fill®
- Des flacons dépourvus de particules, dépyrogénisés et stériles dans un système « nest and tub » ou dans des plateaux compartimentés
- Les flacons ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, et 20R, fabriqués en verre borosilicaté de type 1, à expansion 51, avec European Blowback
- Un emballage secondaire conçu pour entrer directement dans des opérations de remplissage aseptique, et pour empêcher le contact verre à verre, pour améliorer la sécurité du patient ainsi que la qualité du produit
- Des configurations en réseau conçues pour une entrée directe dans les opérations de remplissage flexible, robotisées et de remplissage combiné
- Des configurations de plateaux conviennent aux petits lots et aux opérations de remplissage en ligne
- La plateforme de flacons prêts à l’emploi la plus largement adoptée dans le monde qui garantit la compatibilité avec différents processus « fill & finish », ce qui permet d’adopter des lignes multi-produits
Pourquoi les flacons Stevanato Group EZ-fill® ?
Un emballage primaire prêt à l’emploi contribue à accélérer le parcours de développement des médicaments car il augmente la flexibilité opérationnelle dans le remplissage aseptique, et permet d’aller vers une approche de médicaments et de produits à base biologique personnalisés.
Les flacons Stevanato Group’s EZ-fill® contribuent à rationaliser les opérations en éliminant des étapes telles que le nettoyage, la dépyrogénisation et la stérilisation, de sorte que vous pouvez vous consacrer pleinement à vos compétences principales de développement et de production des médicaments.
À l’échelle du laboratoire, les entreprises peuvent se fier aux flacons Stevanato Group EZ-fill® qui améliorent le degré de fiabilité lors du processus de développement, car ils permettent d’accéder à une qualité d’échelle commerciale, au coût de l’étape de développement.
Les flacons Stevanato Group’s EZ-fill® constituent également la référence mondiale la plus largement adoptée en matière de flacons prêts à l’emploi, et le fait d’y recourir lors des étapes précoces du développement des médicaments réduira le temps, les coûts et la complexité de la future transition vers la production à l’échelle commerciale.
Séminaire Web
De la ligne de production au patient : voyez comment les flacons prêts à l’emploi sont capables d’accélérer le processus de développement des médicaments.
En savoir plus