X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor can provide you with the products and materials you need for to conduct X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, in your lab. Choose the products that work best for you from among our extensive selection.
X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, lets analysts obtain qualitative and quantitative information by measuring the fluorescent X-rays that are emitted from a sample when X-rays are projected onto the sample from an outside source. You can get the products and materials you need to for XRF spectroscopy from a single, trusted source.
Sélection de produits
Additifs pour fusion
Des additifs non mouillants, tels que le bromure de lithium et l’iodure de potassium, par exemple, agissent comme des agents de séparation qui aident à empêcher les verres de borate d’adhérer aux objets en platine.
Réactifs pour fusion
Spectromelt® permet une fluidification lors de la préparation d'échantillons par fusion. Merck propose à la fois des borates de lithium, Spectromelt® A, et des borates de sodium, Spectromelt® B10.
Réactifs pour le broyage et le pastillage
La gamme Spectromelt® C a été spécialement conçue pour aider au broyage et au pastillage. Lors de la préparation automatisée des échantillons de poudre, la vitesse d'analyse constitue un facteur important.