Mobilier pour salle blanche
La question de l'espace est très importante en salle blanche, car chaque mètre carré est précieux. Il n'existe donc pas de solutions, ni de tailles standard.
Le mobilier en acier inoxydable pour salle blanche est conducteur et se compose de supports verticaux et de plans horizontaux pleins ou perforés pour une utilisation sous flux laminaire. Le déplacement et le nettoyage du mobilier sont également facilités. Les trous des parties supérieures ont un diamètre de 8-10 mm et sont biseautés des deux côtés.
Chaises et tabourets
Chaises de haute qualité pour salle blanche, dotées de caractéristiques techniques et ergonomiques garantissant la santé et la sécurité. Émission minime de particules et élimination fiable des charges électrostatiques.
Tables
Plan horizontal plein ou perforé pour une utilisation optimale sous flux laminaire. Fabriquées en acier inoxydable. Matériel en acier chromé, en mélaminé ou en plastique disponible.
Étagères
Étagères pour salle blanche en acier inoxydable ou chromées de différentes hauteurs.
Armoires
Armoires pour salle blanche composées d'acier inoxydable, brossé ou électropoli, disponibles dans différentes variantes.
Chariots tous usages
Composés d'acier inoxydable, disponibles dans différents modèles et tailles, avec 2 ou 3 étagères filaires ou pleines.
.png)
Portoirs pour vestiaire
En acier inoxydable. Également disponibles : modèles avec compartiments au-dessus des rails de penderie pour les cagoules, les masques ainsi que des emplacements pour les chaussures.
Bancs de passage
Barrière fonctionnelle pour des entrées et sorties contrôlées en salle blanche ou environnement contrôlé. Surfaces d'assise adaptées aux salles blanches, en PE ou en polypropylène au choix.
Systèmes de distributeur
Systèmes de distributeur pour le stockage et la distribution de consommables, d'essuyeurs et de gants.