Vêtements à usage unique pour salle blanche
Les vêtements à usage unique sont conçus et fabriqués dans des matières légères, peu pelucheuses et résistantes, combinant judicieusement confort et protection.
basan propose une gamme complète de vêtements à usage unique pour les salles blanches et les environnements contrôlés, couvrant l'ensemble du corps, de la tête aux pieds, et comprenant combinaisons, blouses de laboratoire, capuches, manchettes de protection et surchaussures. Pour répondre aux besoins de chaque environnement, cette gamme est disponible en conditionnement stérile et non stérile.
Combinaisons
Possibilité d'ajouter une capuche ; chaussettes intégrées ou version stérilisable.
Blouses de laboratoire
Différentes matières et longueurs, boutons-pression ou fermeture velcro, avec ou sans poches à la taille.
Tabliers
Tabliers Tyvek, PE-BD, cyto-tabliers ou tabliers résistants aux produits chimiques.
Cagoules
Charlottes à visière et cagoules en Tyvek, et cagoules en non tissés disponibles.
Couvre-barbes
Les couvre-barbes en non tissés offrent une bonne protection contre les particules. Respirants, taille universelle.
Masques de protection
Vaste gamme de modèles : masques à liens, masques version large, cagoule avec masque intégré, masques 2 plis, masques d'hygiène, masques stériles
Surchaussures/surbottes
Disponibles dans différentes matières, en petite, moyenne ou grande taille, ou version conductrice.
Manchettes de protection
Fabriquées en Tyvek, PE-BD, non tissées ou cyto-manchettes.