Tables pour salle blanche
Le mobilier en acier inoxydable pour salle blanche est conducteur et se compose de supports verticaux et de plans horizontaux pleins et perforés qui permettent de réduire les perturbations induites par le flux laminaire, qui souffle à la verticale. Le déplacement et le nettoyage du mobilier sont également facilités. Les trous dans les plateaux ont un diamètre de 8-10 mm et sont biseautés des deux côtés. Matériel en acier chromé, en mélaminé ou en plastique également disponible.
Tables
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...