Nettoyage et désinfection de la peau et des gants
Les produits d’hygiène des mains de Micronova constituent une part essentielle de la protection de vos employés et de vos produits, qui, ainsi, sont toujours impeccables et protégés des débris, des microbes et des virus. Cette gamme de produits va des lingettes nettoyantes aux savons pour les mains, en passant avec les désinfectants pour gants que l’on peut utiliser avec le distributeur sans contact VWR.
Désinfectant instantané pour les mains et les gants NovaClenz™
Désinfectant instantané pour les mains ultra-efficace et à action rapide, s’utilise idéalement sous les gants. Contient 65 % d'éthanol minimum, ce qui contribue à empêcher la transmission des virus. Ne nécessite pas d’avoir d'évier, d'eau ou de serviette. Efficace contre les bactéries, dont : pseudonomas, salmonella et staphylococcus, et réduit les infections nosocomiales.