Famille de détergents pour salle blanche NovaClean™
Les détergents non ioniques éliminent les particules et les résidus courants dans les salles blanches et les laboratoires sensibles. Avec une faible teneur en sel et en métaux, qui frôle l’échelle des ppb, ces détergents pour salle blanche sont parfaits pour les semiconducteurs, les composants électroniques, les appareils médicaux et les industries pharmaceutiques.
Détergent pour laboratoire et pour verre de salle blanche NovaClean™
Un détergent sans solvant formulé pour pouvoir être appliqué directement sur les surfaces de travail des salles blanches, telles que le verre, l'acier inoxydable, l’époxy, l’acrylique et les surfaces peintes. Sans rinçage et biodégradable.
Détergent pour salle blanche NovaHol™
NovaHol™ est basé sur la même formule pure que le détergent original NovaClean™, mais il contient également de l'alcool isopropylique pour un temps de séchage plus court. Classification NSF, catégorie A1 (détergents généraux).