Liners de contrôle de la contamination
On utilise les sacs et liners Micronova pour qu'ils accomplissent toutes sortes de missions dans les salles blanches et les zones aseptiques. On utilise ces liners, proposés en version stérile, pour stocker les matières premières, pour contenir les désinfectants, mais aussi pour éliminer et trier les matières présentant un risque biologique.
BucketLiners™
Une barrière imperméable constituée d'un laminé en PE-BD/nylon, idéale pour servir de revêtement aux seaux contenant des solutions liquides, ou pour doubler des sacs de type cabas afin de transporter des pièces ou des matières premières. Excellents pour contenir des liquides et transporter des matériaux.
Sacs pour salle blanche BinLiner™
Ces liners en PE-BD sont parfaits pour toutes sortes d’usages, de la collecte et l’élimination des déchet au transport de pièces ou de matières premières dans les salles blanches et les environnements aseptiques. Proposés en version irradiée aux rayons gamma ou bien non irradiés, dans diverses épaisseurs et capacités.
Sacs pour risques et risques biologiques BinLiner™
Ces liners en PE-BD sont parfaits pour toutes sortes d’usages, de la collecte et l’élimination des déchet au transport de pièces ou de matières premières dans les salles blanches et les environnements aseptiques. Proposés en version irradiée aux rayons gamma ou bien non irradiés, dans diverses épaisseurs et capacités.
Supports en acier inoxydable BinLiner™
Le complément parfait aux sacs BinLinerTM , avec des coins en plastique faciles à nettoyer et des portoirs en acier inoxydable qui n’entrent pas en contact avec le sol. Idéal pour éliminer les matériaux dans les salles blanches, collecter les vêtements, ou stocker les matières premières ou les produits. De nombreux formats disponibles.