Mops à franges pour le sol
Mops à franges pour le sol conçues pour absorber et garantir la propreté, disponibles en polyester, en microfibres, en polycellulose, et dans d’autres matières qui ne peluchent pas.
Mop à franges en microfibres M-Zone™ MegaSorb™
Cette mop ultra-absorbante combine l’efficacité de nettoyage des microfibres et la facilité d’utilisation d'une mop à franges à boucles. Les franges aspect chenille sont constituées de filaments en polyester et en nylon, elles sont prévues pour capturer à la fois les liquides et les particules de toute petite taille, mais elles ne peluchent pas ; c’est parfait pour les environnements contrôlés.
Mop à franges pour le sol NovaSorb™ PolyCellulose™
Une mop économique hautement absorbante, légère et avec des franges plates, parfaite pour une application à usage unique. Elle est constituée d'un mélange de matières à usage unique polyester/cellulose, dont les propriétés surpassent celles des mops en coton ou en rayonne.
Mop à franges en maille de polyester tubulaire NovaKnit™
Une mop à franges en maille tubulaire absorbante pour nettoyer et désinfecter les environnements contrôlés et critiques. Sa structure robuste et ses rebords à boucles l’empêchent de pelucher, même après de nombreux lavages.
Mop à franges en maille torsadée de polyester-cellulose PharmaPly™
Une mop à franges en maille torsadée, légère, idéale pour nettoyer rapidement et efficacement les zones à large surface, et avec un pouvoir absorbant élevé. Un mélange polyester/cellulose fait de cette mop une option économique pour les environnements contrôlés.