Pompes péristaltiques Masterflex® dans la production de vaccins
Des solutions liquides pour votre production de vaccins et de traitements
Optimisez vos processus et réduisez le risque de contamination grâce à notre large gamme de produits liquides de Masterflex®, Ismatec®, et d’autres marques de confiance. Ajoutez des pompes péristaltiques et des tuyaux pour pompes intuitifs et précis, le contrôle à distance de la pompe MasterflexLive® , les débitmètres et les contrôleurs, les composants et assemblages de flacons à usage unique pour garantir que le flux de votre production de vaccins reste correct et que le précieux produit est sûr jusqu'à la fin.
Fermentation
Au centre de votre processus de fabrication de vaccin ou de traitement, la fermentation permet de créer les protéines qu'il vous faut. Une surveillance soigneuse et l’ajout d'une quantité précise de milieu et d’autres additifs sont nécessaire à une croissance efficace. Garantissez un rendement optimal grâce à notre large gamme de produits de manipulation des liquides.
Voir la tâche de fermentation
Pompe d'alimentation en milieux
Alimentation et remplissage efficaces et programmables de milieux ; débits jusqu'à 19 LPM
Pompe de transfert
Protection IP66 contre les éclaboussures ; Connexion via MasterflexLive, EtherNet/IP, ou Profibus ; débits jusqu'à 42 LPM
Pompe d'alimentation acide/base
Dosage programmable des ajusteurs de pH et d’autres ajouts ; débits jusqu'à 3400 mL/min
Pompe d'alimentation en milieux
Transfert et remplissage précis de milieux à l’aide d'un écran tactile intuitif ; débits jusqu’à 3400 mL/min
Pompe d'alimentation acide/base
Dosage programmable à faible débits d'ajusteurs de pH et d’autres ajouts ; débits jusqu’à 365 mL/min
Récolte
Du lavage à l’injection des tampons en passant par la filtration, des étapes de la collecte commencent par la séparation des protéines des cellules. Jetez un œil sur nos pompes pour connaître nos capacités de transfert des fluides ainsi que sur les lignes à usage unique entre filtres et récipients. En fonction de l’importance de votre production, nos produits de filtration peuvent également vous permettre de réaliser des performances critiques dans votre processus.
Voir la tâche de récolte
Pompe d’ultrafiltration
La pompe sanitaire à faible pulsation assure le débit et la pression pour la filtration ; débits jusqu'à 3 LPM ; pression jusqu'à 58 psi (4 bar)
Pompe de filtration stérile
La pompe sanitaire sensible au cisaillement assure le débit et la pression pour la filtration ; débits jusqu'à 14 LPM ; pression jusqu'à 58 psi (4 bar)
Pompe d'alimentation pour centrifugation
La pompe Cytoflow® est parfaite pour les cellules vivantes, les grosses molécules, et d'autres fluides sensibles au cisaillement ; débits jusqu'à 13,6 LPM
Pompe de transfert
La pompe Cytoflow est parfaite pour pomper des cellules vivantes, de grosses molécules, et d'autres fluides sensibles au cisaillement ; débits jusqu'à 5 LPM
Pompe d’échantillonnage
Échantillonnage programmable précis, en fonction du volume ou du temps ; débits jusqu'à 365 mL/min
Purification
Séparez votre produit final de tout contaminant et de tout effluve restant. Concentrez et raffinez les protéines pour les préparer au fill/finish final du produit. Une voie d'écoulement isolée pour le fluide des pompes péristaltiques est essentielle lors de cette tâche.
Voir la tâche de purification
Pompe de filtration TFF/à débit croisé
La pompe sanitaire à faible pulsation assure le débit et la pression pour la filtration ; débits jusqu'à 3 LPM ; pression jusqu'à 58 psi (4 bar)
Pompe d'alimentation pour chromatographie
La pompe Cytoflow® est parfaite pour les cellules vivantes, les grosses molécules, et d'autres fluides sensibles au cisaillement ; débits jusqu'à 13,6 LPM
Pompe de filtration TFF/à débit croisé
La pompe sanitaire sensible au cisaillement assure le débit et la pression pour la filtration ; débits jusqu'à 14 LPM ; pression jusqu'à 58 psi (4 bar)
Pompe de transfert
Protection IP66 contre les éclaboussures ; Connexion via MasterflexLive, EtherNet/IP, ou Profibus ; débits jusqu'à 42 LPM
Pompe d’échantillonnage
Échantillonnage programmable en fonction du volume ou du temps ; intégration facile de l’automatisation grâce à EtherNet/IP ; débits jusqu'à 3400 mL/min
Essentiels pour les processus
En plus des pompes et des tuyaux qui répondent à vos besoins en matière de processus, sélectionnez une large gamme d'assemblages et de composants à usage unique, d'assemblages de flacons, de capteurs de débits et de pompes à commande à distance qui rendent votre production de vaccins performante et ce, 24h/24, sans souci.
Assemblages personnalisés à usage unique
Service de fabrication de tuyaux de longueur personnalisée à la demande
Capteurs de débit à ultrasons Masterflex®
Obtenez une lecture précise du débit sans avoir à ajouter un nouvel élément à votre voie de liquide ; une conception non-invasive élimine tout contact avec le liquide manipulé
Contrôleur de capteur de débit Masterflex
L’interface entre capteur de débit à ultrasons et pompe Masterflex reçoit le message envoyé par le capteur de débit, puis ajuste la vitesse de la pompe à un débit ou à un volume de distribution définis.
Assemblages de flacons d'échantillonnage
Transférez, prélevez et conservez des produits et réactifs biopharmaceutiques
Tuyaux pour pompes péristaltiques
Les formulations extrudées et de pompe de précision testées Masterflex et Ismatec ont été conçues pour une fiabilité, une conformité et une traçabilité maximales.
Raccords et pinces sanitaires
Garantissez des connexions sanitaires sûres pour les applications de processus critiques. Des raccords et des pinces dans les formats nécessaires, du pilote à la production