Pompe de processus Masterflex® B/T® MasterSense™ BioPharma
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Achetez dès maintenantConnected, efficient and durable
1. Built for high-flow, continuous duty, perfect for sanitary environments— 316 polished stainless steel housing
IP66 rated for washdown
2. Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3. Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
4. Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
5. Variable flow: 0.65 – 42 LPM
VIEW FULL SPECS
6. Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely – choose PerfectPosition® pump tubiung sizes B/T 87 and B/T 91
SHOP B/T PUMP TUBING
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Fonctionnement intuitif
Une interface simple à écran tactile, même quand on porte des gants
- Installation et programmation faciles
- Écran tactile TFT/RGB capacitif de 5” avec un angle de vue clair et large
- Ajustez les paramètres d’un simple geste, même avec des gants
- Les modes de fonctionnement comprennent fonctionnement continu, distribution en fonction du volume, et distribution en fonction du temps
- Contrôle des lots, durée intervalle/off en mode Volume et Temps
- Sauvegardez et consultez facilement jusqu’à 50 protocoles couramment utilisés, chacun portant un nom unique
- Soyez informé(e) lorsque vous atteignez votre marquage : l'indicateur graphique vous fait savoir lorsque le tuyau chargé est étalonné de manière optimale
- Classement IP66 pour les éclaboussures
Créez, sauvegardez et consultez 50 programmes de pompage via des menus faciles à utiliser
Mode continu
Mode Temps
Mode Volume
Mode À distance
Étalonnage du tuyau
Accès de l’utilisateur
Options avancées de connectivité et de contrôle
À distance, en toute sécurité, et conforme
Surveillance à distance
- MasterflexLive est notre plateforme sécurisée et reliée au Cloud pour une surveillance à distance et en temps réel de tous les paramètres des pompes Masterflex
- Contrôlez et ajustez les processus critiques fonctionnant 24h/24 et 7j/7 sans réquisitionner du personnel sur place
- Les notifications « push » vous informent de la nécessité de modifier les conditions de fonctionnement et vous montrent des messages d’erreur
Connectivité flexible
- Votre choix parmi les options de connectivité—MasterflexLive, EtherNet/IP, ou Profibus
- Un accès à trois niveaux aux fonctionnalités de la pompe : utilisez cette option pour protéger vos processus en décidant qui peut faire fonctionner la pompe, et à quel degré
- Des mises à jour en direct du firmware vous permettent automatiquement de tirer parti au mieux de vos futures améliorations
- Connexion Internet via Wi-Fi ou prise Ethernet (RJ45) standard située à l’arrière du moteur
La pompe idéale pour les applications à volume élevé
Classement IP66 pour les environnement sanitaires et sujets aux éclaboussures, dons les salles blanches, l'agro-alimentaire et le traitement des produits laitiers.
Faible cisaillement non contaminant et procédure non invasive rendent cette pompe parfaite pour l’industrie biopharmaceutique et les soins de santé.
Débits jusqu’à 42 LPM pour garantir un débit précis, ce qui rend cette pompe idéale pour la production à large échelle.
Accès à triple approche, et capacité à sauvegarder et à consulter les programmes qui rendent votre processus liquide sûr et précis.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Learn more![]() |
Article # MLFX77112-10 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sont fournis Tête de pompe Rapid-Load® , 3 pieds (1 m) de tuyaux en Tygon® LFL B/T 91 06430-91 ; et un câble de 6 pieds (1,8 m) avec prise CEI 320/CEE22. Cette unité est fournie avec le kit de prises/câbles spécifique à chaque pays ; veuillez préciser la destination finale lors de la commande. |
||||
Caractéristiques de performances |
||||
Capacité de débit | 0,65 à 42 LPM (0,17 à 11,1 GPM) | |||
tr/min | 11 à 321 | |||
Nombre de têtes acceptées | 1 | |||
Couple maximal | Démarrage : 1130 N•cm (1600 oz-in) | |||
Fonctionnement : 1017 N•cm (1440 oz-in) | ||||
Réversible | Oui | |||
Contrôle externe - entrée | 0 à 20 mA, 20 à 0 mA, 4 à 20 mA, 20 à 4 mA ; 0 à 10 V, 10 à 0 V, 0 à 5 V, 5 à 0 V ; Marche/Arrêt, Sens (horaire/antihoraire), Amorçage par fermeture des contacts | |||
Contrôle externe - sortie | 0 à 20 mA, 20 à 0 mA, 4 à 20 mA, 20 à 4 mA ; 0 à 10 V, 10 à 0 V, 0 à 5 V, 5 à 0 V ; Sortie tach (collecteur ouvert), Moteur en fonctionnement, Tête ouverte, Local/À distance, Alarme générale | |||
Communication réseau | EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive | |||
Caractéristiques électriques |
||||
Tension | 90 à 260, sélection automatique universelle de la tension | |||
Actuel | 5,0 A à 115 V ; 3,1 A à 230 V | |||
Caractéristiques électriques | 6 A / 250 V | |||
Type de moteur | Fonctionnement continu, TENV, BLDC | |||
Taille de moteur | 370 W (0,5 hp) | |||
Écran | Écran tactile TFT/RGB capacitif de 5” avec commutation en plan (large angle de vue) ; 800 x 480 pixels | |||
Type de contrôle du moteur/de la vitesse | PWM avec microprocesseur | |||
Régulation de la vitesse (répétabilité) | ±0,1 % | |||
Démarrage en douceur/Frein électronique | Oui/Oui | |||
Caractéristiques physiques |
||||
Matériaux du boîtier | Boîtier en acier inoxydable 316, châssis en acier inoxydable, bézel en acier inoxydable | |||
Matériaux constituant la tête de pompe | Acier au carbone revêtu par poudre et fonte d’aluminium, acier inoxydable, polycarbonate, rouleaux en Nylatron® | |||
Classement IP | IP66 | |||
Inscriptions auprès des organismes | UL, cUL, CE, DLS | |||
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) | |||
Température de stockage | -25 à 65 °C (-13 à 149 °F) | |||
Niveau sonore | <75 dBA @ 1 m (39") | |||
Dimensions (L x l x H) | 62,2 x 40,1 x 47,8 cm (24,5" x 15,8" x 18,8") | |||
Poids à l'expédition | 54,5 kg (120 lb) |