Masterflex dans les solutions alimentaires et les boissons
Masterflex peut prendre en charge toutes sortes de liquides, de l’eau aux solutions vitaminées en passant par les mélasses épaisses. Les têtes de pompe ont été conçues pour permettre un remplacement facile des tuyaux, avec une large sélection de moteurs affichant des capacités de résistance aux « éclaboussures ». Faites votre choix parmi toutes sortes de tuyaux certifiés USP Classe VI, FDA, NSF, EP et 3A.
Les pompes péristaltiques Masterflex sont parfaites pour
- La distribution de la sauce pour pizzas
- La pompe à vinaigrette
- Le système de nettoyage de verrerie
- La pompe à crème glacée
- Les nettoyeurs automatiques de drains
- La distribution du beurre à popcorn
- L'injection de la vitamine A et D
Ce qui fait de Masterflex le choix numéro un pour les applications agro-alimentaires
- Haute pureté - Les milieux liquides n’entrent en contact qu'avec les tuyaux —conformité USP, FDA, EP, 3A, NSF. Stérilisation à l’oxyde d’éthylène, aux rayons gamma ou à l’autoclave.
- Large gamme de matériaux pour les tuyaux - Compatibles avec de nombreux produits chimiques industriels.
- Nettoyage facile - Pour nettoyer la pompe, il suffit de remplacer les tuyaux, modèles IP66 disponibles
- Auto-amorçage - La force d’aspiration peut élever jusqu'à 8,8 m (29 pieds).
- Prend en charge les matières visqueuses - Transférer et distribuer des yaourts, des crèmes glacées et des particules alimentaires.
- Réversible - Fonctionnement dans les deux sens, sans avoir à déconnecter les tuyaux.
- Conception modulaire - Possibilité de mélanger et de faire se correspondre les têtes de pompe, les tuyaux et les moteurs.
- Service d'ingénierie personnalisée - Conception intégrée à vos distributeurs de laboratoire ou de votre équipement d'analyse.
Pompe de distribution
Pompes multicanaux polyvalents qui fournissent avec précision des fluides à faible débit, avec une interface intuitive à écran tactile
Pompe d’échantillonnage sanitaire
Distribution précise à des vitesses variables - Boîtiers NEMA 4X résistant aux processus et aux applications provoquant des projections de liquide.
Pompe à additifs/concentrés
Programmez le concentré de parfum « à la demande ». Également de nombreuses opportunités d'applications FEO
Tuyaux pour pompes péristaltiques
Les formulations extrudées et de pompe de précision testées Masterflex et Ismatec ont été conçues pour une fiabilité, une conformité et une traçabilité maximales.
Raccords et pinces sanitaires
Garantissez des connexions sanitaires sûres pour les applications de processus critiques. Des raccords et des pinces dans les formats nécessaires, du pilote à la production