Masterflex dans les solutions de traitement de l’eau
Les technologies Masterflex de pompes péristaltiques, à piston et à engrenage sont habituellement utilisées pour le traitement de l’eau et des produits chimiques.
La qualité de l’eau constitue l’un des problèmes les plus préoccupants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Seul 1 pour cent environ de notre alimentation en eau est renouvelée, dont une fraction minime est potable. Les applications de traitement chimique des pompes Masterflex impliquent la régulation des taux d'alimentation. Les applications d'alimentation en réactifs nécessitent l’ajout de produits chimiques en temps réel dans des récipients de réaction, typiquement pour la fabrication ou la synthèse chimique. Le traitement du produit final implique l’utilisation de pompes de mesure permettant de distribuer avec précision le produit dans un moule ou un récipient. Les produits chimiques concernés peuvent inclure virtuellement tout type de précurseur chimique ou produit final.
Les pompes péristaltiques Masterflex sont parfaites pour
- Eaux souterraines contaminées
- Échantillonnage par percussion de produits chimiques
- Isolation des enzymes
- Analyse de l’injection du débit
- Arrosage des serres
- Applications pour les fertilisants
- Systèmes de fourniture de pesticides
- Analyse des eaux usées/boues
- Pulvérisation sur les arbres
- Analyseurs du degré de salinité de l’eau
- Échantillonnage des eaux usées
Ce qui fait de Masterflex le choix numéro un pour les applications de traitement de l’eau
- Large gamme de matériaux pour les tuyaux - Compatibles avec de nombreux produits chimiques industriels.
- Non-contaminant - Le liquide n’entre en contact qu’avec l’intérieur des tuyaux.
- Nettoyage facile - Pour nettoyer la pompe, il suffit de remplacer les tuyaux, modèles IP66 disponibles
- Auto-amorçage - La force d’aspiration peut élever jusqu'à 8,8 m (29 pieds).
- Prend en charge les matières visqueuses - Transférer et distribuer des huiles ou des liquides en suspension.
- Fonctionnement à sec - La pompe ne s'abîme pas si on ne l’utilise pas.
- Réversible - Purge et collecte l'échantillon avec une seule pompe.
- Conception modulaire - Possibilité de mélanger et de faire se correspondre les têtes de pompe, les tuyaux et les moteurs.
- Service d'ingénierie personnalisée - Conception intégrée à vos distributeurs de laboratoire ou de votre équipement d'analyse.
Pompe de transfert durable à haut volume
Une conception durable garantit une longue durée de fonctionnement, avec peu de maintenance. Jusqu’à 42 LPM.
Pompe d'alimentation haute pureté
Parfaite pour l’alimentation/la mesure chimique et les applications nécessitant une pureté élevée ou une pression importante, ou les deux
Pompe d’échantillonnage portable
Conçue pour une portabilité et une versatilité ultimes. Fonctionne sur batterie rechargeable ou sur secteur AC ou 12 VDC.
Pompe de distribution haut volume
Le moteur numérique durable, à vitesse variable et résistant aux éclaboussures peut prendre rapidement et efficacement en charge des lots de gros volumes, avec un débit allant jusqu'à 42 LPM
Tuyaux pour pompes péristaltiques
Les formulations extrudées et de pompe de précision testées Masterflex et Ismatec ont été conçues pour une fiabilité, une conformité et une traçabilité maximales.