Surbottes Quantus
Caractéristiques :
  • Fermeture éclair à l'avant
  • Bande élastique en caoutchouc à l'arrière avec fermeture à boutons-pression réglables
  • Fermeture par boutons-pression réglable à hauteur du coup de pied
  • Semelle en plastique gris clair (Maestro) avec semelle à profil haut (robuste, étanche, autoclavable)
  • Bande de renfort en polyester entre la semelle et la guêtre
  • Tailles : S - XL
Options :
  • Attaches en PES au niveau des genoux et des chevilles
  • Clip supplémentaire à hauteur du coup de pied
Surbottes Quantus® Cover Plus Q-D
Caractéristiques :
  • Fermeture éclair en plastique, avec rabat, et décalée sur le côté extérieur
  • Haut de guêtre ajustable par bande PES et boucle de serrage
  • Double passant pour maintenir la bande PES sur le bord de la guêtre
  • Bande de serrage au niveau du coup de pied
  • Double renfort par repli sur la guêtre, composé du même tissu que le revêtement extérieur
  • Avec double renfort en tissu CONTROL (blanc)
  • Semelle en plastique (nitrile) gris clair à profil bas CRS-BA low (ergonomique, texturée, stable, étanche, autoclavable)
  • Tailles : S - XL