Sous-vêtements Quantus
En complément de la tenue de salle blanche Quantus®, il est recommandé de porter une sous-tenue adaptée, résistante et fonctionnelle.
Des mélanges adaptés de microfibre, de coton et de polyester de haute qualité permettent la réduction des peluches. Une excellente évacuation de l'humidité et de la chaleur améliore par ailleurs le confort d'utilisation.
Au-delà des aspects physiologiques et de confort, la solidité des tenues de travail, la conformité aux exigences CI et la modernité des styles et coloris revêtent une importance croissante lors du choix de sous-vêtements.
Étendue de la gamme de produits :
- Sweatshirts (manches longues)
- T-shirts (manches courtes)
- Pantalons
- Vestes
- Chaussettes
Tissus des sous-vêtements Quantus
Vue d'ensemble des modèles de sous-vêtements Quantus
Tailles des sous-vêtements Quantus
Underwear Standard
Sweatshirt (manches longues avec poignets en tricot), T-shirts (manches courtes) et pantalons (avec élastique au niveau des chevilles) disponibles. Microfibre avec apprêt antimicrobien
AreaDress
Veste et pantalon. Antistatiques et antimicrobiens. Toucher très doux, texture serrée, excellentes propriétés respirantes.
Chaussettes
Chaussettes résistantes aux frottements et lavables à 30 °C.