Tapis adhésifs permanents pour salle blanche
Les tapis adhésifs permanents sont installés dans les salles blanches pour assurer un niveau de propreté optimal. La durée de vie de ces tapis dépend en grande partie de leur degré de saleté et de leur fréquentation. Il ne faut en aucun cas utiliser de produits nettoyants à base de solvants sur ces tapis : ils dégraderaient à la fois l'efficacité et l'aspect de ces derniers. Pour éviter tout risque de glissade, il est également important de veiller à ce que les tapis et les revêtements de sols soient totalement secs.
Tapis permanents
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...