Tapis anti-fatigue pour salle blanche
Les tapis anti-fatigue offrent le confort du polyuréthane et sont faciles à nettoyer grâce à leur surface compacte et non poreuse. Fabriqués à partir de matières premières vierges, ces tapis font preuve d'une extrême solidité. Particulièrement résistants aux UV et aux produits chimiques (à l'exception des solvants organiques), ils possèdent également une surface aux propriétés antistatiques.
Tous les tapis peuvent être adaptés en taille et forme et sont garantis 12 ans.
Tapis anti-fatigue
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...