Emballage Tyvek® pour salle blanche
Caractéristiques :
  • Combinaison de film en PE et de Tyvek® non enduit
  • La feuille transparente permet de voir le produit
  • Stérilisation possible à la vapeur jusqu'à 125 °C
  • Stérilisation possible à l'oxyde d'éthylène ou au rayonnement gamma
  • Résidus gazeux très faibles (par exemple, EtO), ce qui réduit le temps de dégagement du gaz
  • Indicateurs de stérilisation sur l'emballage
  • Contamination particulaire extrêmement faible
  • Peu de peluchage
  • Propriétés de barrière remarquables
  • Parfaitement hermétique et résistant à l'éclatement
  • Facilement thermo-soudable (à maximum 120 °C)
  • Imprimable
  • Recyclable à 100%
  • Également disponible sous forme de sac plat ou de sac à déchirer, afin de limiter la contamination particulaire
  • Existe dans différentes classes de salle blanche
Sac plat :
  • Différentes largeurs et longueurs
  • Épaisseur standard : 0,100 mm
  • Disponible avec ou sans certificat de conformité sur le soufflet à chaque livraison
Tube :
  • Différentes largeurs
  • Longueur : 100 m
  • L'emballage idéal des produits stérilisés de taille non standard
Emballage Tyvek
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...