Emballages en PE pour salle blanche
Caractéristiques :
  • PE transparent d'une grande pureté
  • La feuille transparente permet de voir le produit
  • Stérilisables au rayonnement gamma
  • Indicateurs de stérilisation sur l'emballage
  • Étanche au gaz
  • Résistance à la plupart des produits chimiques
  • Thermo-soudables (température entre 120 °C et 200 °C)
  • En option : sous forme de sacs plats ou rouleaux
  • Certificat de conformité pour chaque lot
Sac plat :
  • Largeurs et longueurs différentes
  • Épaisseur standard : 0,100 mm
Rouleau :
  • Largeurs et longueurs différentes
  • Épaisseur standard : 0,100 mm
  • Rouleau avec âme en plastique, l'emballage idéal pour des produits stérilisés de grande taille