Systèmes à flux laminaire
Toutes les applications de flux laminaire fournies par basan fonctionnent selon le principe du déplacement d'air sans turbulence. Un flux d'air propre est établi dans l'espace de travail, horizontalement ou verticalement. Au cours du processus, l'air ambiant est pré-filtré et circule, horizontalement ou verticalement dans l'espace de travail, sous forme de flux laminaire via un système de filtration haute performance des particules en suspension. Ce flux capture les particules directement à leur point d'origine et les évacue via la conduite d'air d'évacuation. Le choix d'un flux horizontal ou vertical est fonction de la quantité et de la forme des équipements situés dans l'espace de travail.
Les hottes à flux laminaire évitent la contamination particulaire lors du remplissage ou du conditionnement des produits en salle blanche. Les hottes à flux laminaire sont installées sur les lignes de production existantes. Les modules à flux d'air vertical peuvent être déplacés à l'aide d'un châssis mobile et appliqués sur plusieurs endroits. La zone de travail propre est délimitée latéralement par des panneaux transparents ou des lamelles de PVC.
Système à flux laminaire
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...