Appareils de mesure du point de rosée et de l'humidité
Pour certaines applications bien spécifiques de l'industrie pharmaceutique, l'étalonnage doit être effectué tous les 3 mois, car les appareils de mesure font l'objet de processus de validation et la moindre fluctuation peut avoir un impact considérable sur l'application en question.
Calibrateur d'humidité
- Pour l'étalonnage des capteurs d'humidité, des émetteurs et des appareils portables
- Génère des taux d'humidité stables de 10 à 90% HR
- Compact et facile à transporter
- Stabilisation rapide de la chambre climatique
- En option : hygromètre de référence traçable indépendant
- Plusieurs capteurs peuvent être étalonnés en même temps
Calibrateur d'humidité/de température
- Pour l'étalonnage d'émetteurs et de capteurs d'humidité par fréquences radio
- Températures de 10 à 50 °C avec une précision de 0,1 °C et humidité de 10 à 90% HR
- Possibilité d'étalonnages précis et reproductibles
- Génère de l'humidité et contrôle la température en même temps
- Stabilité importante
- Compact et facile à transporter
- En option : enregistreur de données intégré, pour le capteur de référence intégré et les capteurs à étalonner
- Adapté aux capteurs avec Ø entre 5 mm et 25 mm