VWR Collection : Gants ULTRAPROPRES en nitrile
NOUVEAU !
Passez du latex au nitrile avec les nouveaux gants Salles Propres en nitrile VWR Collection
- Résistants à la traction et aux produits chimiques ( voir données de perméation contre solvants, acides et bases)
- Double emballage en sacs polyéthylène compatibles salles propres . Gants non stériles :100 gants par sac, 10 sacs par sac de surgroupage / carton de 1000 pièces). Gants stériles : emballage individuelle par paire (50 paires par sac, 4 sacs par sac de surgroupage/carton de 200 paires)
- Substances extractibles mesurées conformément à la norme IEST-RP-CC005.3
- Version stérile : niveau d'endotoxine <20 UE/gant
- Conforme à la directive EPI (89/686/CEE) et la norme EN 374
- Sans latex de caoutchouc naturel