Unité de distribution et de mise au rebut en salle propre
Cette unité de distribution et de mise au rebut autonome est une association intéressante pour la zone d'habillement des salles propres, qu'elle soit neuve ou existante.
- Conception moderne, esthétique et attrayante
- Adaptée à toutes les industries propres
- Modulaire et facile à installer
- Matériau de fabrication : acier inoxydable 304L poli électrolytiquement
- N'a pas besoin d'être fixée à un mur
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
Désignation | L×P×H (mm) | Code art. | Prix promo | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
Distributeur à 4 compartiments | 800x205x600 | 134-0504E | |||
Armoire de mise au rebut | 800x430x900 | 134-0486E | |||
Châssis connectant le distributeur à l'armoire | - | 134-0487E |