Fabricant et distributeur associés partenaires pour l’innovation
Système primé de casque et de cagoule ventilé stérile pour salle blanche ViVi-CR
Les manipulateurs dans les salles blanches aseptiques (classe A/B) doivent porter des capuches, des masques pour salles blanches et des lunettes-masques, mais ils sont souvent confrontés à des problèmes de confort, ils ont trop chaud et leurs lunettes s’embuent. En recherchant des solutions plus pratiques, le Responsable du portefeuille pour salles blanches de VWR a trouvé la société THI, partenaire potentiel pour le développement de nouveaux produits.
THI est un fabricant australien expérimenté qui produit des casques chirurgicaux munis des nombreux équipements nécessaires. Depuis lors, VWR et THI ont travaillé main dans la main pour développer un nouveau système de casque ventilé basé sur le casque chirurgical d'origine, mais conçu spécifiquement pour le personnel travaillant au sein des salles blanches de fabrication de Grade A/B conformément aux BPF-UE.
THI est parvenue à satisfaire en tous points aux exigences de l’industrie en termes de confort, de respirabilité, de performances de filtration, de libération des particules, de niveau sonore et de vision panoramique. Le casque ViVi-CR ainsi obtenu constitue à présent une nouvelle solution, unique sur le marché.
- ViVi-CR constitue une barrière physique entre l’utilisateur et son environnement, afin de réduire le transfert des particules, tout en créant un climat confortable à l’intérieur de la capuche de l’opérateur grâce à un échange actif d'air.
- Le système ViVi-CR recouvre l'intégralité de la tête et du visage, alors que le masque peut potentiellement laisser de l’air s'échapper de manière incontrôlée, et que les lunettes-masques peuvent ne pas recouvrir toute la peau du visage. Le taux élevé d’échange d’air à l'intérieur du ViVi-CR évite tous les problèmes d’embuage, pendant que le faible niveau de bruit permet aux collègues de communiquer ensemble.
- Grâce à l'ajustement de la vitesse du ventilateur assuré par le mouvement, les utilisateurs peuvent continuer leur travail, il leur suffit de hocher la tête pour changer la vitesse du ventilateur interne. Sinon en mode automatique, une technologie de capteur de mouvements détecte les niveaux d'activité physique pour régler automatiquement la vitesse du ventilateur.
- Depuis son lancement en 2019, ViVi-CR a remporté le Prix de l’Innovation lors du congrès ContaminExpo 2019 à Paris, ainsi que le prix « Highly Commended » (hautement recommandé) lors de l’exposition Cleanroom Technology Exhibition au R.-U.
ViVi-CR - Le nouveau système stérile de casque et de cagoule ventilé pour salles blanches aseptiques de grade A/B, disponible exclusivement chez VWR.
L’avenir de la fabrication aseptique de grade A/B
Découvrez l’excellente combinaison du système de capuche ViVi-CR et des vêtements DuPont Tyvek® IsoClean® pour une protection personnelle et une protection du produit optimales.
Vidéo d’explication sur l’habillage
Procédures d’habillage et de déshabillage conformes aux BPF des vêtements Tyvek® IsoClean® et du système de capuche ViVi_CR