Échantillonneur automatique pour flacons et plaques à puits SureSTART
3 niveaux de performances distincts, différenciés par performance et par valeur, simplifient, clarifient et facilitent le choix du produit Thermo Scientific™ SureSTART™ qu'il vous faut.
Le pouvoir d’enrichir votre budget de consommables
Apportez davantage de valeur grâce aux remises en vrac intégrées : plus vous achetez, plus vous économisez.
Qualité, performances et compatibilité garanties
Compatibilité avec l’ensemble des marques courantes d'instruments pour HPLC/UHPLC ou CG. Forts de plus de 40 années d’expérience dans la fourniture de flacons et de plaques à puits, les produits certifiés SureSTART™ bénéficient des spécifications « indispensables pour la qualité », de manière constante.
Nous sommes là pour vous : de l’incorporation de nos produits innovants et brevetés qui limitent l’évaporation des échantillons à une sélection soigneuse garantissant la sécurité des échantillons et la faible absorption des composants, vous pouvez respecter très facilement les exigences réglementaires.
Explorez les solutions de manipulation des échantillons SureSTART™ :
5 raisons de choisir SureSTART
Obtenir un tout nouveau degré de performances, de reproductibilité et de précision des résultats.
Les meilleures analyses commencent avec les produits appropriés pour les tâches correspondantes.
En savoir plus sur SureSTART
Performances de niveau 1 : Analyses quotidiennes, Homologation pour la chromatographie
Compatibilité avec les applications AQ/CQ recourant aux détecteurs de cœur, non-MS. : UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD, ou FPD.
Performances de niveau 2 : Analyses à haut rendement, Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles
Compatibilité avec les applications AQ/CQ de routine à l'aide de la technologie MS. Les concentrations des composés sont faciles à détecter, ou à de faibles niveaux de détection.
Performances de niveau 3 : Performances élevées, Lorsque la sensibilité est un must
Compatibilité avec les applications exigeantes et centrées sur les recherches, à l'aide de la technologie MS. Les concentrations des composés sont à/proches de la limite de détection de la méthode.