Performances de niveau 3 : Performances élevées, Lorsque la sensibilité est un must
Protégez vos échantillons les plus précieux et fournissez des résultats constants et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes
Nos produits aux Performances de Niveau 3 Thermo Scientific SureSTART sont emballés en salle blanche afin qu’ils soient protégés des facteurs environnementaux, et ils contiennent la quantité/teneur la plus faible en métaux, éléments extractibles et lessivables ; cela vous garantit que vous pouvez bénéficier de la sensibilité et de la sélectivité de vos analytes les plus difficiles, de manière fiable et constante.
Si vous êtes à la recherche des performances ultimes de vos méthodes, mais que vous voulez maintenir des niveaux supérieurs de sécurité et d'intégrité des échantillons, nos produits aux Performances de Niveau 3 répondront à vos besoins. Sélectionnez les produits aux trois vagues.
Pour les analytes qui ont tendance à être absorbés par le verre, pourquoi ne pas essayer notre technologie de verre de grade GOLD qui a été spécialement conçue pour ces analytes polaires plus difficiles, ainsi que nos flacons et inserts salinisés.
Cette gamme comprend les flacons Thermo Scientific SureStop qui, lorsqu'on les utilise avec les capuchons AVCS de 9 mm, garantissent un scellage optimal en permanence. Le système de flacon/capuchon AVCS SureStop a été spécialement conçu pour empêcher tout problème avec le flacon fileté : basculement du capuchon, déformation du capuchon, septa désolidarisés ou septa enfoncés, empêchant ainsi les problèmes d'injection et d’évaporation de l'échantillon.
Nos septa aux Performances de niveau 3 affichent le degré de pureté le plus élevé, car ils ont été conditionnés de manière à éliminer l’ensemble des substances volatiles en ébullition à teneur faible à moyenne, ce qui en fait les produits à teneur en éléments extractibles et lessivables la plus faible de la collection. Parmi les produits de ce niveau de performances, vous pourrez également trouver des options de septa souples, pour des performances ultimes de l’aiguille, car ces produits garantissent la protection des aiguilles les plus fragiles, avec la jauge la plus élevées, et les fibres SPME. Ici, vous trouverez également nos septa compatibles avec les températures élevées.
  • Tous les produits ayant ce niveau de performances conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC, masse nominale et à haute résolution et précision de masse (HR-AM).
  • Plages de volumes allant de 0,2 mL à 20 mL, recouvrant des volumes limités d'échantillons jusqu'aux analyses de l’espace de tête.
  • Parmi ces produits aux performances de niveau 3, on trouve les kits LC/GC Certifiés, MSCERT et MSCERT+.
Spécifications certifiées
  • Les dimensions de l’ensemble des flacons Thermo Scientific SureSTART ont été vérifiées.
  • Inspectés automatiquement, visuellement et par jauge, pour garantir les dimensions et tolérances critiques.
  • Respectent toutes les exigences correspondantes des Pharmacopées US, EU, JPN.
  • Sans défaut, qualité constante
Traçabilité du lot
  • 100 % traçables via le processus de fabrication
  • Certificat de Conformité fourni pour chaque numéro de lot, sur demande
Les produits aux Performances de Niveau 3 comprennent :  
Flacons/bouchons SureSTART  
  • Standard 2 mL verre : ambré/transparent
À sertir 2 mL /capsules à sertir 11 mm (acier magnétique et aluminium)
Filetés 2 mL (standard et SureSTOP)/capuchons filetés 9 mm AVCS  
À clipser 2 mL /capsules à clipser et sertir 11 mm (acier magnétique et aluminium)  
  • Verre de grade GOLD : flacons et inserts ambré/transparent
Filetés et à sertir de GRADE GOLD 2 mL (standard et SureSTOP)/capuchons filetés 9 mm AVCS avec capsules à sertir 11 mm (acier magnétique et aluminium)
Inserts de grade GOLD 2 mL  
  • Microflacons pour échantillons < 2 mL
Microflacons à sertir < 2 mL/ capsules à sertir 11 mm  
Microflacons filetés < 2 mL/ capuchons filetés 9 mm
Microflacons filetés pour récupération totale 1,5 mL/ capuchons filetés 9 mm
Microflacons filetés pour récupération élevée 1,7 mL/ capuchons filetés 9 mm
Microflacons filetés TPX 0,02 mL/ capuchons filetés 9 mm
Microflacons à clipser < 2 mL/ capsules à sertir et à clipser 11 mm  
Microflacons à clipser pour récupération totale 1,5 mL < 2 mL/ capsules à sertir et à clipser 11 mm  
Microflacons à clipser pour récupération élevée < 2 mL/ capsules à sertir et à clipser 11 mm  
  • Inserts
Inserts pour flacons 2 mL
  • Verre Headspace
À sertir 6, 10, 20 mL / capsules à sertir 20 mm (plaque en étain magnétique et aluminium) 
  • Kits flacon/cap. septa
Kits flacon fileté /capuchons certifiés HPLC &GC :      
filetés 2 mL / capuchons 9 mm (comprend flacons SureSTOP /capuchons AVCS)
Kits flacon fileté /capuchons certifiés MS :                    
filetés 2 mL/ capuchons 9 mm (comprend flacons SureSTOP /capuchons AVCS)
Kits flacon fileté /capuchons pré-nettoyés certifiés + MS :            
0.2, 1.5, 2mL screw options (includes SureSTOP vials/ AVCS caps)
Kits filetés et de capuchons certifiés COT :
Fermetures filetées 40 mL/24 mm  
Kits filetés et de capuchons certifiés :
0,2, 2 ML en verre (comprend SureStop) ou TPX et polypropylène ou capuchons AVCS avec septa silicone/PTFE. Options de septa collés disponibles.
Pinces à sertir, pinces à dessertir et décapsuleurs SureSTART™ 
Pinces à sertir, pinces à dessertir et pinces crocodiles à décapsuler  
Ensembles de mâchoires pour stations électroniques programmables de sertissage haute puissance
Outils électroniques de sertissage et de dessertissage
Pinces électroniques à sertir et à dessertir portatives
Base accessoire pour station de sertissage (base et barre) 
Microplaques à puits SureSTART WebSeal
Kits de plaque + plaque insérée dans le verre WebSeal avec tapis 96 positions
Microplaques à revêtement + verre WebSeal
Accessoires pour kits SureSTART WebSeal
Tapis à 96 puits WebSeal : kits silicone/PTFE  
Flacons à plaques Webseal pour 96 puits et kits d'accessoires
Plaques à puits PP WebSeal et kits de portoirs  
Kits de plaques insérées dans du verre transparent WebSeal avec fermetures individuelles
Plaques à puits WebSeal à code à barres pour systèmes Thermo Scientific Vanquish