Colonnes HPLC Merck Supelco
En intégrant la gamme Supelco de colonnes HPLC et UHPLC, nous sommes à présent en mesure de proposer la gamme la plus complète de phases stationnaires qui existe à ce jour. Ici, vous trouverez les produits phares de la gamme Merck Supelco qui répondront à tous vos besoins en matière d'analyse chromatograhique.
Purospher® STAR
La silice de base de Purospher® Les colonnes STAR affichent un taux de pureté de 99,999 %. Ce degré de pureté extrêmement élevé permet d’obtenir une plage de pH qui offre encore plus de possibilités d’analyses. De plus, on accorde une attention particulière au contrôle de la qualité de l’ensemble des aspects de la structure de la silice et de la chimie. Ces facteurs garantissent que ces colonnes fourniront toujours des performances constantes, d’où une reproductibilité fiable de la méthode.
Ressources supplémentaires
Chromolith®
Afin d'accélérer réellement le processus de séparation chromatographique, nos Chromolith constituent le choix idéal® Colonnes HPLC Grâce à la technologie monolithique révolutionnaire dont elles bénéficient, les colonnes Chromolith® permettent d’obtenir des séparations excellentes dans le laps de temps nécessaire aux colonnes à particules conventionnelles.
Ressources supplémentaires
Chromolith® WP300
Chromolith® Les colonnes WP300 ont fait preuve d’un grand potentiel et elles ont montré leur supériorité par rapport aux colonnes standard à base de silice. Par rapport aux colonnes remplies de particules conventionnelles, les colonnes monolithiques à base de silice à larges pores (300 A) sont constituées d'un seul lit continu de silice poreuse haute pureté sur laquelle sont greffés les groupes C18, C8, C4 ou la protéine A, en fonction de l’utilisation que l'on fait de cette colonne.
Ressources supplémentaires
Bioshell
Les colonnes BIOshell™ constituent l’innovation la plus récente en matière de technologie de particules Fused-Core™: des colonnes U/HPLC haute efficacité pour la séparation des protéines, des peptides et des glycanes. Il est possible d'utiliser les colonnes BIOshell™ avec des instruments pour HPLC ou UHPLC équipés d'un spectromètre de masse ou de tout autre détecteur.
Ressources supplémentaires
ZIC®-HILIC
The selectivity offered by ZIC®-HILIC is suitable for a wide variety of molecules containing hydrophilic or ionisable functional groups. This includes compounds such as carbohydrates, metabolites, acids and bases, organic and inorganic ions, metal complexes, amino acids, peptides, protein digests, plant and cell extracts, plus much more. Such compounds are normally characterised by a small or negative LogP value and have poor retention on reversed-phase columns.
Additional Resources
Ascentis Express
Basées sur la technologie innovante de particules Fused-Core™, les colonnes Ascentis Express offrent une vitesse et une efficacité élevées des particules inférieures à 2 µm, mais à des pressions de retour inférieures de moitié à peu près, à longueur de colonne égale. Une pression inférieure signifie que la colonne Ascentis Express peut être utilisée avec les systèmes traditionnels HPLC et LC-MS, mais aussi avec des systèmes à pression moyenne, les systèmes UPLC™ et les autres systèmes à pression ultra-élevée.