Performances de niveau 1 : Analyses quotidiennes, concentration des composés à des niveaux facilement détectables.
Répondez à vos besoins en matière de chromatographie
Choisissez le bon flacon pour analyses chromatographiques. Les produits Thermo Scientific SureSTART aux performances de niveau 1 ont été conçus pour les analyses chromatographiques quotidiennes. Ils constituent un choix abordable compatible avec l’ensemble des types d'instruments GC et HPLC/UHPLC. Si vous vérifiez la présence de composés et que vous quantifiez ceux-ci à l’aide de techniques de détection, tels que UV/Vis, PDA, RI, ELSD, FLD, FID, NPD, ECD, TCD, ou FPD, nos produits aux performances de niveau 1 vous offrent la solution idéale ; choisissez les produits à une vague.
Parmi les produits aux Performances de niveau 1, vous trouverez une sélection de flacons (verre, plastique, <2 mL, 2 mL et à espace de tête). Vous trouverez également une belle sélection de capuchons standard et collés pour fonctionner avec les échantillonneurs automatiques robotiques dans ce niveau de performances. Il vous faut des bouchons ? On en trouve également avec ce niveau de performances.
  • Emballés dans un matériau dont la propreté a été testée et soigneusement sélectionnée
  • Tous les produits possédant ce niveau de performances sont compatibles avec les méthodes GC et HPLC/UHPLC
Spécifications certifiées
  • Les dimensions de l’ensemble des flacons Thermo Scientific SureSTART ont été vérifiées pour en garantir la compatibilité avec l'échantillonneur automatique
  • Inspection automatique visuelle et par jauge pour garantir les dimensions et tolérances critiques
  • Les flacons respectent toutes les exigences correspondantes des Pharmacopées US, EU, JPN
  • Sans défaut, qualité constante
Traçabilité du lot
  • 100 % traçables via le processus de fabrication
  • Certificat de Conformité fourni pour chaque numéro de lot, sur demande