Microscopie avancée Leica
La préparation des échantillons grâce à l’élaboration d'une imagerie de qualité
L'adoption d'un flux de travail accompagné par Leica Microsystems vous aide à gagner du temps et à faire de nouvelles découvertes. De systèmes automatisés de préparation des échantillons aux solutions d'imagerie avancées, les produits Leica vous aident à réduire vos coûts et à gagner du temps dans la découverte des médicaments, la culture des tissus, les cellules vivantes et la recherche translationnelle. Faites votre prochaine avancée grâce aux produits innovants de Leica Microsystems.
Leica Mica, le premier Microhub d'imagerie au monde
Mica associe imagerie en champ large et confocale dans un environnement d'incubation protecteur de l’échantillon. En appuyant simplement sur un bouton, vous avez tout ce qu'il vous faut, en un seul et même lieu, pour stimuler vos flux de travail d'imagerie par fluorescence et pour obtenir plus rapidement des résultats scientifiques pertinents.
Imageur Leica THUNDER, Organism
L’imageur THUNDER modèle Organism permet une exploration 3D rapide et facile d'organismes entiers pour la recherche en biologie moléculaire ou du développement.
Imageur Leica THUNDER, Tissue
L'imageur THUNDER modèle Tissue permet l'imagerie fluorescente en temps réel de coupes de tissus en 2D généralement utilisées dans la recherche en neurosciences et en histologie. Faites l’acquisition d’images riches et détaillées de tissus épais, sans flou « hors-champ ».
Imageur Leica THUNDER, 3D Assay
L'imageur THUNDER, modèle 3D Assay vous fournit une solution pour les tests de cultures cellulaires 3D, que vous souhaitiez étudier des cellules souches, sphéroïdes ou organoïdes.
Leica spectroscopie sur plasma induit par laser (LIBS - laser induced breakdown spectroscopy)
Le Leica DM6 M LIBS propose deux systèmes en un pour les analyses visuelles et chimiques. Pour obtenir une empreinte chimique, il vous faut 1 seconde, sans avoir à préparer un échantillon. La fonction de spectroscopie laser intégrée fournit la composition chimique de la microstructure que vous visualisez dans l'image du microscope.
Microscopes droits Leica DM4 M & DM6 M
Avez-vous besoin de prendre une image, de mesurer et d'analyser des caractéristiques similaires sur de nombreux échantillons et matériaux, science et analyses ? Le Leica DM4 M et le Leica DM6 M sont les microscopes industriels faits pour vous, que vous soyez novice ou professionnel en microscopie.
*Utilisez le Leica DM4 M pour les inspections manuelles de routine
*Utilisez le Leica DM6 M pour une analyse entièrement automatisée des matériaux
Grâce aux fonctions logicielles uniques Sauvegarder et rappeler, vous pouvez facilement réutiliser les réglages précédents du microscope, et reproduire instantanément les paramètres d’imagerie. Pour chaque type d'échantillon.
L’automatisation intelligente activée par un bouton facilite vos travaux répétitifs. Réduisez le temps de formation, améliorez votre flux de travail, et obtenez toujours des résultats d’imagerie brillants grâce aux microscopes qui ne laissent rien passer.
Leica Laser Microdissection (LMD ou microdissection par laser)
La microdissection par laser (LMD) permet aux utilisateurs d’isoler des cellules individuelles spécifiques, ou des zones entières de tissus. Bénéficiant d'une conception de laser unique et d'un logiciel dynamique, les systèmes LMD de Leica permettent aux utilisateurs d'isoler facilement des régions d'intérêt, depuis des zones entières de tissus jusqu'à des cellules uniques ou même des structures subcellulaires telles que les chromosomes.
DMi8 - Le microscope inversé modulaire pour recherche à large champ
Que vous deviez suivre avec précision le développement d'une cellule unique dans une boîte, exécuter un dépistage pendant des tests multiples, obtenir la résolution d'une molécule unique, ou déterminer les comportements de processus complexes, un système DMi8 S permet aux chercheurs de voir plus, de voir plus rapidement, et de trouver ce qui est caché.
*Voir plus – Augmenter votre zone de vision jusqu'à 10 000x
*Voir plus rapidement – Faites des expériences jusqu'à 5x plus vite
*Voir ce qui est caché – Activez, faites une ablation et blanchissez pendant une seule expérience
Solution d'imagerie multiplexe Leica Cell DIVE
Donnez-vous les moyens de faire de nouvelles découvertes qui améliorent les résultats pour les patients grâce à une compréhension plus approfondie des microenvironnements des tissus. Cartographiez spatialement plus de 60 biomarqueurs à partir d'une seule coupe de tissus à l'échelle de la cellule individuelle.