Redéfinir la microscopie pour les recherches en sciences de la vie
Discover Echo a été fabriqué autour d'une vision particulière pour repenser la conception du microscope traditionnel. Chaque aspect de la rationalisation du travail, de la maniabilité et des performances a été repoussé au-delà de ses limites dans la création d’un produit plus moderne et puissant.
71 % des laboratoires de recherche d'aujourd'hui possèdent à la fois des microscopes DROITS ET INVERSÉS.
Echo a développé les premiers microscopes hybrides au monde capables de passer facilement d'une configuration à l’autre. Aucun autre microscope disponible sur le marché ne peut le faire.
Afin de vous faire vivre une expérience inégalée, nous avons également remplacé les oculaires par des écrans tactiles haute résolution.
Rebel
Des images rapides, fiables et de grande qualité en un clin d’œil
Un microscope hyper-robuste pour la microscopie à fond clair/la culture tissulaire.
Configuration droite et inversée
Modes d'imagerie : BF-PH-POL
5 Tourelle porte-objectif à position intelligente
EN SAVOIR PLUS
Revolve
Découvrir, capturer, partager et publier - un microscope que tout votre laboratoire utilisera
Microscope puissant de niveau recherches avancées
Configuration droite et inversée
Modes d'imagerie : FL, BF, PH, DF, POL
6 Tourelle porte-objectif à position intelligente
5 Fluorescence motorisée à canal
Fonction Z-Stack disponible
Automatisation de l’éclairage
Revolution
Le microscope automatique pour la recherche en sciences de la vie