Caméras
Avantor propose le choix le plus complet de caméras sur le marché. La gamme couvre la majorité des applications des clients et des segments de marché. Si vous cherchez un microscope « tout-en-un », jetez un œil sur les microscopes numériques avec caméras intégrées.
Comment faire une sélection !
Étant donné qu’Avantor propose un large choix de caméras, vous trouverez un sélecteur qui vous aidera à trouver celle qu’il vous faut. Ce sélecteur vous propose les choix suivants :
Type de capteur - Taille du capteur - Couleur ou monochrome - Résolution - Connectivité (USB ou HDMI ou autres) - Application.
Caméras USB et caméras pour applications par fluorescence
Les caméras USB sont les plus couramment utilisées. Elles sont parfaites pour les applications générales et les visualisations de qualité supérieure. Les caméras USB nécessitent un logiciel permettant une analyse complète des images et qui peut être disponible sur support CD, ou bien téléchargé depuis un site Internet.
Modèles disponibles de 3 à 20 MP
Caméras HDMI
Les caméras HDMI proposent de nombreuses possibilités de réglage, directement depuis l’appareil, à l’aide d'une souris (généralement fournie) qui permet de sélectionner les paramètres favoris.
On peut utiliser certains modèles à l’aide d'un logiciel (via connexion USB au PC) Avec des caméras HDMI, vous pouvez afficher des photos et des vidéos sur un vidéoprojecteur ou un moniteur externe.
De 2 à 6 MP
Caméras et tablettes Wi-Fi
Les caméras tablettes possèdent une application sur iPad, ou bien elles peuvent recourir à un logiciel d’application en fonction du type de caméra utilisé. Partager des images n’a jamais été aussi facile. On n’a pas besoin d’un PC. C’est idéal pour une analyse basique des images.
5 modèles MP.
Caméras pour oculaire
Pour les applications basiques, on peut les ajouter facilement à un microscope, si l’on n’a pas de phototube ni de microscopes trinoculaire.