Microscopes composés droits Leica
Visualisez les détails les plus fins et inspectez et documentez efficacement les résultats grâce aux microscopes composés pour sciences de la vie de Leica Microsystems. On peut personnaliser chaque solution à l’aide d'un brillant et agréable éclairage à LED, d’accessoires ergonomiques, de caméras numériques sophistiquées et d’un logiciel intuitif pour traiter une large gamme d'applications.
Sollicitez un appel
Microscope droit DM300
Microscope monoculaire, binoculaire ou trinoculaire pédagogique pour les sciences de la vie, avec quatre objectifs achromatiques ou plans achromatiques pour les cours de sciences de la vie.
Microscope droit DM500
Microscope binoculaire ou trinoculaire pédagogique pour les étudiants en sciences de la vie, avec quatre objectifs plans achromatiques corrigés à l’infini et des capacités de fluorescence.
Microscope droit DM750
Microscope binoculaire ou trinoculaire pédagogique pour les sciences de la vie, avec quatre ou cinq objectifs corrigés à l’infini ou plans achromatiques HI et des capacités de fluorescence.
Microscope droit à LED DM1000
Le microscope de laboratoire à LED DM1000 ergonomique est parfait pour les applications des laboratoires médicaux, telles que l’histologie, la cytologie, l’hématologie et la pathologie.
Microscopes droits à LED DM2000
Grâce à leur conception modulaire et à leur fluorescence hautes performances, les microscopes à LED Leica DM2000 sont parfaits pour les tâches complexes de pathologie, cytologie, et bien d'autres encore.