Consommables pour le contrôle des endotoxines
Solutions VWR pour réduire la charge bactérienne et contrôler les niveaux d'endotoxine dans le cadre de votre processus de fabrication
- Alcools et désinfectants stériles (la disponibilité peut varier selon les pays. Contactez votre service clientèle VWR local pour de plus amples informations)
- Lingettes stériles Amplitude™ Kappa™ Sterile LE – Lingettes sèches, non tissées, économiques, conditionnées en double emballage par boîtes de 25 pièces, avec une limite d'endotoxine de 20 UE par lingette
- Lingettes stériles Polynit Heatseal Sterile LE – Lingettes sèches en polyester, avec bords hermétiques, pliées en deux et conditionnées en triple emballage par boîtes de 10 pièces, avec une limite d'endotoxine de 1 UE par lingette
- Lingettes stériles PROSAT® Sterile PS-911 LE – Lingettes en polypropylène présaturées avec 70% d'isopropanol de qualité pharmaceutique et 30% d'eau désionisée, conditionnées en double emballage dans des sachets refermables de 30 pièces, avec une limite d'endotoxine de 20 UE par lingette
- Lingettes stériles PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE – Lingettes en polyester avec bords hermétiques, présaturées avec 70% d'isopropanol de qualité pharmaceutique et 30% d'eau pour injection, conditionnées en triple emballage dans des sachets refermables de 10 pièces, avec limite d'endotoxine de 1 UE par lingette
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
Désignation | Matériau | Sèches/Présaturées | Conditionnement | Cdt. | Code art. | Prix | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingettes Amplitude™ Kappa™ Sterile LE, 23×23 cm, <20 UE/lingette | Non tissées, mélange de polyester/lyocell | Sec | Double emballage, 40x25 lingettes | 1000 | 115-1863E | |||
Lingettes Amplitude™ Kappa™ Sterile LE, 30×30 cm, <20 UE/lingette | Non tissées, mélange de polyester/lyocell | Sec | Double emballage, 40x25 lingettes | 1000 | 115-1864E | |||
Lingettes Polynit Heatseal Sterile LE, 23×23 cm, <1 UE/lingette | En polyester tricoté, avec bords hermétiques | Sec | Triple emballage, 50x10 lingettes | 500 | 115-2438E | |||
Lingettes PROSAT® Sterile PS-911 LE, 23×28 cm, <20 UE/lingette | Polypropylène non tissé | 70% d'isopropanol de qualité pharmaceutique, 30% d'eau désionisée | Double emballage, 36x30 lingettes | 1080 | 115-2439E | |||
Lingettes PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE, 23×23 cm, <1 UE/lingette | En polyester tricoté, avec bords hermétiques | 70% d'isopropanol de qualité pharmaceutique, 30% d'eau pour injection | Triple emballage, 55x10 lingettes | 550 | 115-1424E | |||
Lingettes PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE, 30×30 cm, <1 UE/lingette | En polyester tricoté, avec bords hermétiques | 70% d'isopropanol de qualité pharmaceutique, 30% d'eau pour injection | Triple emballage, 30x10 lingettes | 300 | 115-2440E |