Applications d'analyse de l’eau
L’eau potable joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne, depuis son captage jusqu’au traitement des eaux usées. L'analyse tout au long du cycle est cruciale.
1) Captage de l’eau - Analyse des eaux de surface et souterraines
Lorsqu'on teste l’eau directement sur place et pour obtenir des résultats précis, on a besoin d’un instrument robuste, étanche à l’eau et à la poussière, tels que Spectroquant® Colorimètre Move. Pour des résultats semi-quantitatifs rapides et simples, vous avez à disposition une gamme de tests visuels et de bandelettes-tests.
2) Traitement de l’eau - Contrôle du processus
Les processus de traitement de l’eau doivent être contrôlés en permanence à l’aide de diverses techniques permettant de respecter la conformité et d'améliorer la sécurité, par ex. des techniques portant sur le pH, la turbidité, ou l’analyse des éléments organiques et inorganiques, à l’aide de la spectrophotométrie, parallèlement à plus de 180 kits de tests.
3) Tests analytiques et microbiologiques
La présence de microbes, métaux, éléments organiques et inorganiques potentiellement dangereux dans l’eau doit être évaluée. Merck propose un large éventail de solutions de détection microbiologique, d'analyse des traces de métaux, de méthodes USEPA pour la spectrophotométrie, et d’analyse des composés volatils et semi-volatils.
4 & 5) Génération et traitement des eaux usées
Il faut effectuer une analyse des eaux usées à la fois avant et pendant leur traitement, afin de garantir que ce sont bien les méthodes appropriées qui sont utilisées, et que leur degré de propreté respecte bien les directives règlementaires correspondantes. Un panel de solutions sont disponibles pour la préparation des échantillons, y compris la SPE et la SPME, et pour certaines analyses tels que celle des TOC, de l’azote total, etc., et il est nécessaire d’effectuer une digestion à l'aide d'un thermoréacteur ou d'un crack set. D’autres paramètres importants qui aident à préserver la qualité de nos eaux comprennent des tests de surfactants et de désinfectants tels que le chlore, les chlorures, l’acide peracétique, etc. Le guide des eaux usées ci-dessous vous en fournit un aperçu complet.