Filtres Whatman™ pour l'analyse de l'eau, de l'air et des sols
Dans le cadre d'une analyse environnementale, des résultats analytiques précis et fiables sont importants lors de la surveillance de l'air, de l'eau et des sols. GE sait que vous avez besoin d'être sûr que votre filtration est efficace, reproductible et préserve l'intégrité de votre échantillon. Que vous utilisiez l'un de nos papiers filtres en fibre de verre, nos filtres-seringue ou d'autres produits Whatman™, nous savons, chez GE, que la qualité est essentielle.
Analyse de l'eau   Analyse de l'air   Analyse des sols
NOUVEAUX filtres RTU* disponibles !
*Prêts à l'emploi
40 ans d'expérience en matière d'analyse et de préparation d'échantillons environnementaux en 21 minutes
Retour vers le haut de la page
Filtres Whatman™ pour l'analyse de l'eau
Grâce aux filtres Whatman™, vous pouvez analyser vos échantillons conformément aux exigences environnementales relatives à l'analyse de l'eau. Les analyses suivantes doivent être effectuées :
  • analyse des solides
  • analyse des métaux
  • préparation d'échantillons pour la dissolution d'ions
  • teneur en carbone organique dissous
  • HPLC, UHPL, ICP-MS
  • analyse microbiologique
Whatman™ a mis au point des filtres spécifiques pour garantir des résultats fiables et vous permettre d'effectuer facilement chaque analyse, et ce, même à partir d'échantillons critiques.
Par exemple, les filtres en fibre de verre 934-AH RTU, qui sont fournis préalablement lavés et pesés, offrent un gain de temps considérable lors de l'analyse de solides en suspension.
Les filtres-seringues GD/XP, qui comprennent un système de préfiltration intégré grâce à une superposition double couche de préfiltres et une membrane finale de 0,45 micron, permettent une filtration facile des échantillons difficiles à filtrer. En outre, le préfiltre en polypropylène minimise les substances extractibles ioniques, ce qui le rend adapté à l'analyse de traces métalliques par ICP-MS. Découvrez comment Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP, GD/X™ et Mini-Uniprep peuvent vous aider !
Témoignage client : filtres Whatman™ pour l'analyse de la qualité de l'eau
Nouveau : les filtres sont désormais inclus dans la gamme RTU (Prêt à l'emploi)
Filtres GF/C RTU pour l'analyse des matières solides dissoutes et en suspension, conformes à la norme EN872
Filtres 934-AH RTU pour l'analyse des matières solides volatiles, conformes aux méthodes standard de laboratoire 2540 C et D de l'US EPA
Prêts à l'emploi: prélavés, séchés/calcinés, refroidis, desséchés, pesés avec une précision de 4 décimales et placés dans une coupelle avec code-barres/étiquette et une boîte avec code-barres 
Demander des échantillons de filtres Whatman pour l'EAU
Le total des matières solides en suspension, dissoutes et volatiles doit être déterminé par l'utilisation de filtres en fibre de verre. Les filtres en fibre de verre 934-AH RTU sont prêts à l'emploi !
Filtres en microfibre de verre sans liant, grade GF/C, Whatman
Application :
Filtres pour l'analyse du total des matières solides en suspension, dissoutes et volatiles
Caractéristique 1 :
Rétention des particules très fines
Caractéristique 2 :
Taille des particules : 1,2 µm
Conformes aux méthodologies standard :
EN 872
Nom du filtre :
GF/C
Type de filtre :
Filtres en fibre de verre
Filtres en microfibre de verre sans liant, grade 934-AH, Whatman
Application :
Filtres pour l'analyse du total des matières solides en suspension
Caractéristique 1 :
Grande capacité de chargement
Conformes aux méthodologies standard :
2540D
FNom du filtre : 934-AH
Type de filtre : Filtre en fibre de verre
Nouveaux filtres RTU pour l'analyse des matières solides volatiles disponibles
Filtres en microfibre de verre, 934-AH™ RTU, Whatman
Application :
Filtres pour l'analyse du total des matières solides en suspension
Caractéristique 1 :
Prêts à l'emploi : préalablement lavés et pesés
Caractéristique 2 :
Chaque coupelle possède un code-barres unique
Conformes aux méthodologies standard :
2540D
Nom du filtre : 934-AH RTU
Type de filtre : Filtre en fibre de verre
Filtres en microfibre de verre sans liant, grade GF/C RTU, Whatman
Application :
Filtres pour l'analyse du total des matières solides en suspension, dissoutes et volatiles
Caractéristique 1 :
Prêts à l'emploi : prélavés, séchés, refroidis et pesés
Caractéristique 2 :
Perte de masse certifiée <0,017 mg/cm2 
Conformes aux méthodologies standard :
EN 872
FNom du filtre :GF/C RTU
Type de filtre : Filtre en fibre de verre
Démonstration des filtres en microfibre de verre, 934-AH™ RTU, Whatman
Les analyses chimiques sont couramment effectuées avec des instruments analytiques. La filtration des échantillons d'eau avant l'analyse est une bonne pratique pour supprimer les particules indésirables de l'analyse et protéger les instruments fragiles des composés potentiellement néfastes.
Dans cette section, vous pouvez trouver des filtres pour :
  • la détermination des métaux lourds dissous (filtres-seringues GD/XP™, filtres en ligne Polydisc™ GW et Polycap™ GW)
  • la préparation d'échantillons pour la dissolution d'ions (filtre-seringue Anotop™ IC)
  • la détermination de carbone organique dissous (COD) (filtre-seringue Puradisc™ Aqua 30)
Filtres-seringues, GD/XP™, Whatman
Application :
Analyse des métaux lourds dissous
Caractéristique 1 :
Pour les échantillons difficiles à filtrer
Caractéristique 2 :
Convient à l'analyse des traces métalliques
Nom du filtre :
GD/XP™
Type de filtre :
FILTRES-SERINGUES
Filtres en ligne, Polydisc™ GW, Whatman
Application :
Analyse des métaux lourds dissous
Caractéristique 1 :
Pour les échantillons d'eaux souterraines
Nom du filtre :
POLYDISC™ GW
Type de filtre :
FILTRES en ligne
Capsules d'échantillonnage d'eaux souterraines, Polycap™ GW, Whatman
Application :
Analyse des métaux lourds dissous
Caractéristique 1 :
Pour les échantillons d'eaux souterraines
Nom du filtre :
POLYCAP™ GW
Type de filtre :
FILTRES en ligne
Filtres-seringues, Anotop™, Whatman
Application :
Analyse des ions dissous
Caractéristique 1 :
Niveaux faibles d'extractibles anioniques certifiés et garantis
Nom du filtre :
ANOTOP™ IC
Type de filtre :
FILTRES-SERINGUES
Filtres-seringues, Puradisc™ Aqua 30, Whatman
Application :
Analyse du carbone organique dissous
Caractéristique 1 :
Prélavés
Nom du filtre :
PURADISC™ AQUA 30
Type de filtre :
FILTRES-SERINGUES
Request Whatman filter samples for WATER
HPLC/UHPLC et autres techniques analytiques
Pour protéger vos instruments et votre échantillon, utilisez les filtres suivants :
Filtres-seringues, SPARTAN™, Whatman
Application :
Faible teneur en solides
Caractéristique 1 :
Certifiés HPLC
Nom du filtre :
SPARTAN
Type de filtre :
FILTRES-SERINGUES
Filtres-seringues, Puradisc™, Whatman
Application :
Faible teneur en solides
Caractéristique 1 :
Large gamme de membranes, de tailles de pores et de diamètres
Nom du filtre :
PURADISC
Type de filtre :
FILTRES-SERINGUES
Filtres-seringues, GD/X™, Whatman
Application :
Échantillons difficiles à filtrer
Caractéristique 1 :
Avec superposition de préfiltres en fibre de verre
Caractéristique 2 :
Le volume d'échantillon est trois à sept fois plus élevé qu'avec les filtres-seringues standard
Nom du filtre :
GD/X
Type de filtre :
FILTRES-SERINGUES
Filtres-seringues, GD/XP™, Whatman
Application :
Échantillons difficiles à filtrer
Caractéristique 1 :
Avec superposition de préfiltres en polypropylène
Caractéristique 2 :
Réduit les niveaux de substances extractibles ioniques
Nom du filtre :
GD/XP
Type de filtre :
FILTRES-SERINGUES
Filtres sans seringue, Mini-UniPrep™ G2
Application :
Échantillonneurs automatiques HPLC/GC
Caractéristique 1 :
Filtre tout-en-un et flacon pour échantillonneur automatique
Caractéristique 2 :
Avec flacon en VERRE pour échantillonneur automatique
Nom du filtre :
MINIUNIPREP G2
Type de filtre :
FILTRES SANS SERINGUE
Filtres sans seringue, Mini-UniPrep™
Application :
Échantillonneurs automatiques HPLC/GC
Caractéristique 1 :
Filtre tout-en-un et flacon pour échantillonneur automatique
Caractéristique 2 :
Avec flacon en PLASTIQUE pour échantillonneur automatique
Nom du filtre :
MINIUNIPREP
Type de filtre :
FILTRES SANS SERINGUE
Rapport d'analyses scientifiques
Request Whatman filter samples for WATER
Vidéo de démonstration du filtre-seringue GD/X™Whatman
Démonstration de Whatman Mini-UniPrep™
VWR vous fournit une gamme complète de consommables, d'équipements et de réactifs pour l'analyse environnementale. Utilisez l'outil de recherche disponible sur notre page d'accueil ou contactez votre représentant commercial.
Contact
Retour vers le haut de la page
Filtres Whatman™ pour l'analyse de l'air
La surveillance de la qualité de l'air est de plus en plus importante en raison d'une forte quantité de polluants atmosphériques présents dans l'air ambiant. Les sources d'émission peuvent être d'origine naturelle ou causées par l'industrie, l'agriculture ou les transports. Les particules ultrafines (PUF) sont devenues l'un des principaux domaines d'intérêt dans la surveillance de l'environnement et les études sur le sujet, car il a été démontré qu'elles ont des effets potentiellement considérables sur la qualité de l'air et la santé.
Les métaux lourds, les produits chimiques organiques et inorganiques tels que l'ozone, les carbones organiques volatils, le SO2, le NO2, le CO, le benzoate ou l'amiante doivent également être surveillés.
Whatman™ peut vous aider grâce à des filtres dédiés pour la surveillance des particules, qu'elle soit manuelle ou automatique ; pour l'échantillonnage en conditions normales ou extrêmes ; pour l'analyse de la radioactivité, des métaux ou de l'amiante.
Choisissez parmi 13 types de filtres Whatman™ différents pour analyser les échantillons d'air :
  • PM 2,5
  • GF/A
  • EPM 2000
  • GF10
  • Membranes TE
  • Filtres en fibre de quartz QM-A
  • Filtres en fibre de quartz QM-H
  • Cartouches en quartz QM-A
  • Cartouches en quartz QM-H
  • Rouleaux de microfibre de verre
  • WME
  • Membranes Nucleopore™
  • Membranes Cyclopore™
Demander des échantillons de filtres Whatman pour l'AIR
Échantillonnage manuel en conditions normales
Filtres en microfibre de verre avec liant, grade GF 10, Whatman
Application :
Échantillonnage manuel des particules de l'air ambiant (conditions normales)
Caractéristique 1 :
Extrême stabilité mécanique
Caractéristique 2 :
Utilisables jusqu'à 180 °C
Nom du filtre :
GF10
Type de filtre :
FILTRES EN FIBRE DE VERRE
Cartouches d'extraction, Whatman
Application :
Échantillonnage manuel des particules de l'air ambiant (conditions normales)
Caractéristique 1 :
Pour les gaz de cheminée
Caractéristique 2 :
Utilisables jusqu'à 500 °C
Nom du filtre :
CARTOUCHES EN FIBRE DE VERRE
Type de filtre :
CARTOUCHES EN FIBRE DE VERRE
Filtres à membrane, en PTFE, gamme TE, Whatman
Application :
Échantillonnage manuel des particules de l'air ambiant (conditions normales)
Caractéristique 1 :
Compatibilité chimique élevée
Caractéristique 2 :
Faibles effets de fond chimiques
Nom du filtre :
TE PTFE
Type de filtre :
FILTRES À MEMBRANE EN PTFE
Filtres en microfibre de verre sans liant, grade GF/A, Whatman
Application :
Échantillonnage manuel des particules de l'air ambiant (conditions normales)
Caractéristique 1 :
Pour la détermination gravimétrique, PM10
Caractéristique 2 :
Débit élevé
Nom du filtre :
GF/A
Type de filtre :
FILTRES EN FIBRE DE VERRE
Filtres en microfibre de verre pour l'échantillonnage de l'air, grade EPM 2000, Whatman
Application :
Échantillonnage manuel des particules de l'air ambiant (conditions normales)
Caractéristique 1 :
Pour la détermination gravimétrique, PM10
Caractéristique 2 :
Utilisés dans l'équipement d'échantillonnage de l'air PM-10 à grand débit
Nom du filtre :
EPM 2000
Type de filtre :
FILTRES EN FIBRE DE VERRE
Filtres à membrane pour l'échantillonnage de l'air, en PTFE, grade PM 2.5, Whatman
Application :
Échantillonnage manuel des particules de l'air ambiant (conditions normales)
Caractéristique 1 :
Pour la détermination PM 2.5. Compatibilité chimique élevée
Caractéristique 2 :
Faibles effets de fond chimiques
Conformes aux méthodologies standard :
EPA PM 2.5 (exigences de la norme 40 CFR partie 50 annexe L)
Nom du filtre :
PM 2.5 PTFE
Type de filtre :
FILTRES À MEMBRANE EN PTFE
Échantillonnage manuel en milieux agressifs
Filtres en microfibre de quartz pour l'échantillonnage de l'air, grade QM-A, Whatman
Application :
Échantillonnage manuel des particules de l'air ambiant (milieu agressif)
Caractéristique 1 :
Pour les gaz de cheminée. Quartz de haute pureté.
Caractéristique 2 :
Utilisation jusqu'à 800 °C
Nom du filtre :
QM-A
Type de filtre :
FILTRES EN FIBRE DE QUARTZ
Filtres en quartz pur pour l'échantillonnage de l'air, grade QM-H, Whatman
Application :
Échantillonnage manuel des particules de l'air ambiant (milieu agressif)
Caractéristique 1 :
100% quartz pur
Caractéristique 2 :
Utilisables jusqu'à 900 °C
Type de filtre :
QM-H
Type de filtre :
FILTRES EN FIBRE DE QUARTZ
Cartouches d'extraction, haute pureté, en quartz, Whatman
Application :
Échantillonnage manuel des particules de l'air ambiant (milieu agressif)
Caractéristique 1 :
Quartz de haute pureté. Pour les gaz de cheminée.
Caractéristique 2 :
Utilisation jusqu'à 800 °C
Nom du filtre :
CARTOUCHES EN FIBRE DE QUARTZ
Type de filtre :
CARTOUCHES EN FIBRE DE QUARTZ
Échantillonnage automatique
Filtres en microfibre de verre avec liant, grade GF 10, Whatman
Application :
Échantillonnage automatique des particules de l'air ambiant
Caractéristique 1 :
Extrême stabilité mécanique
Caractéristique 2 :
Utilisables jusqu'à 180 °C
Nom du filtre :
ROULEAUX GF10
Type de filtre :
ROULEAUX DE MICROFIBRE DE VERRE
Échantillonnage pour l'analyse de la radioactivité et des métaux
Filtres en microfibre de verre sans liant, grade GF/A, Whatman
Application :
Prélèvement de la pollution radioactive de l'air
Caractéristique 1 :
Convient à l'absorption de l'iode radioactif
Caractéristique 2 :
Débit élevé
Nom du filtre :
GF/A
Type de filtre :
FILTRES EN FIBRE DE VERRE
Papiers filtres pour application spécifique, grade 72, Whatman
Application :
Prélèvement de la pollution radioactive de l'air
Caractéristique 1 :
Convient à l'absorption de l'iode radioactif
Nom du filtre :
Grade 72
Type de filtre :
PAPIER FILTRE EN FIBRE DE VERRE/CELLULOSE
Filtres pour la détermination des métaux dans les particules de l'air ambiant
Filtres à membrane, ester cellulosique mixte, Whatman
Application :
Filtres pour la détermination des métaux dans les particules de l'air ambiant
Caractéristique 1 :
Bon débit et bonne solidité
Caractéristique 2 :
Large gamme de porosités
Nom du filtre :
MCE
Type de filtre :
FILTRES À MEMBRANE EN MCE
La surveillance de la pollution atmosphérique provenant des cheminées, des conduites et des aérosols nécessite un filtre capable de résister aux environnements difficiles sur le plan chimique, ainsi qu'aux températures élevées. Un niveau de pureté élevé est également nécessaire pour cette application.
Filtres pour l'analyse des métaux lourds
Filtres en microfibre de quartz pour l'échantillonnage de l'air, grade QM-A, Whatman
Application :
Analyse des métaux lourds
Caractéristique 1 :
Quartz de haute pureté
Caractéristique 2 :
Utilisation jusqu'à 800 °C
Nom du filtre :
QM-A
Type de filtre :
FILTRES EN FIBRE DE QUARTZ
Filtres en quartz pur pour l'échantillonnage de l'air, grade QM-H, Whatman
Application :
Analyse des métaux lourds
Caractéristique 1 :
100% quartz pur
Caractéristique 2 :
Utilisables jusqu'à 900 °C
Type de filtre :
QM-H
Type de filtre :
FILTRES EN FIBRE DE QUARTZ
Filtres en microfibre de verre pour l'échantillonnage de l'air, grade EPM 2000, Whatman
Application :
Analyse des métaux lourds
Caractéristique 1 :
Analyse chimique détaillée des polluants à l'état de trace
Caractéristique 2 :
Utilisés dans l'équipement d'échantillonnage de l'air PM-10 à grand débit
Nom du filtre :
EPM2000
Type de filtre :
FILTRES EN FIBRE DE VERRE
Cartouches d'extraction, haute pureté, en quartz, Whatman
Application :
Analyse des métaux lourds
Caractéristique 1 :
Quartz de haute pureté. Adaptés à l'extraction de solvants et à l'échantillonnage de l'air.
Caractéristique 2 :
Utilisation jusqu'à 800 °C
Nom du filtre :
CARTOUCHES EN FIBRE DE QUARTZ
Type de filtre :
CARTOUCHES EN FIBRE DE QUARTZ
Filtres pour d'autres produits chimiques inorganiques ou organiques
Filtres en microfibre de verre sans liant, grade GF/A, Whatman
Application :
Autres produits chimiques organiques ou inorganiques
Caractéristique 1 :
Débit élevé
Nom du filtre :
GF/A
Type de filtre :
FILTRES EN FIBRE DE VERRE
Filtres à membrane, en PTFE, gamme TE, Whatman
Application :
Autres produits chimiques organiques ou inorganiques
Caractéristique 1 :
Durabilité accrue pour les environnements d'analyse agressifs
Caractéristique 2 :
Compatibilité chimique élevée
Type de filtre :
TE PTFE
Type de filtre :
FILTRES À MEMBRANE EN PTFE
Filtres en microfibre de quartz pour l'échantillonnage de l'air, grade QM-A, Whatman
Application :
Autres produits chimiques organiques ou inorganiques
Caractéristique 1 :
Quartz de haute pureté
Caractéristique 2 :
Utilisation jusqu'à 800 °C
Nom du filtre :
QM-A
Type de filtre :
FILTRES EN FIBRE DE QUARTZ
Filtres en quartz pur pour l'échantillonnage de l'air, grade QM-H, Whatman
Application :
Autres produits chimiques organiques ou inorganiques
Caractéristique 1 :
100% quartz pur
Caractéristique 2 :
Utilisables jusqu'à 900 °C
Nom du filtre :
QM-H
Type de filtre :
FILTRES EN FIBRE DE QUARTZ
Cartouches d'extraction, haute pureté, en quartz, Whatman
Application :
Autres produits chimiques organiques ou inorganiques
Caractéristique 1 :
Quartz de haute pureté. Adaptés à l'extraction de solvants et à l'échantillonnage de l'air.
Caractéristique 2 :
Utilisation jusqu'à 800 °C
Type de filtre :
CARTOUCHES EN FIBRE DE QUARTZ
Type de filtre :
CARTOUCHES EN FIBRE DE QUARTZ
VWR vous fournit une gamme complète de consommables, d'équipements et de réactifs pour l'analyse environnementale. Utilisez l'outil de recherche disponible sur notre page d'accueil ou contactez votre représentant commercial.
Contact
Retour vers le haut de la page
Filtres Whatman™ pour l'analyse des sols
D'un point de vue environnemental, le sol est un élément clé de l'écosystème, au même titre que l'eau, l'air et les organismes vivants. Il doit donc être protégé et préservé des phénomènes possibles de dégradation. D'autre part, l'utilisation d'engrais pour l'activité agricole est un moyen très efficace d'accroître la productivité des sols et, par conséquent, le rendement des cultures.
L'analyse des échantillons de sols exige que les composés chimiques soient d'abord extraits de leur matrice à l'aide d'une technique de modulation de la chaleur et du pH, puis concentrés. Entre l'azote, les pesticides, le phosphore, les solides retenus et les solutions clarifiées, il est nécessaire de déterminer le pH des échantillons de sols. Whatman™ vous propose le produit adapté à chaque analyse.
Demander des échantillons de filtres Whatman pour le SOL
Analyse d'azote Kjeldahl
La teneur en azote du sol est généralement mesurée par des techniques de Kjeldahl qui impliquent d'échantillonner un volume exact de sol avant de le transférer dans un tube de digestion. Pour cette application, vous devez utiliser la nacelle de pesée à faible teneur en azote Whatman™, puis filtrer l'échantillon avec du papier qualitatif.
Papiers filtres qualitatifs, grades standard, grades 4 et 4V, Whatman
Application :
Analyse d'azote Kjeldahl
Caractéristique 1 :
Pour la filtration de l'échantillon avant analyse
Nom du filtre :
Grade 4
Type de filtre :
PAPIER FILTRE
Nacelles de pesée Kjeldahl, Whatman
Application :
Analyse d'azote Kjeldahl
Caractéristique 1 :
Faible teneur en azote
Type de filtre :
Grade 609
Type de filtre :
NACELLES DE PESÉE
Avant une analyse par chromatographie en phase gazeuse (CG), par exemple, les sols peuvent être préparés à l'aide de l'extraction de Soxhlet ou de la digestion par micro-ondes. Les cartouches d'extraction sont largement utilisées pour cette technique. Pour éliminer les particules fines et protéger votre instrument de CG, utilisez les filtres spécifiques.
Cartouches d'extraction, Whatman
Application :
Extraction par extracteur
Nom du filtre : CELL THIMBLES
Type de filtre : CARTOUCHES DE CELLULOSE
La plupart des analyses des éléments à l'état de traces s'appuient sur l'extraction du sol et la mesure de la concentration de ces éléments dans une phase liquide exempte de sol en utilisant, par exemple, la spectrométrie d'émission atomique avec plasma inductif (ICP-AES). En général, l'échantillon doit ensuite être filtré à l'aide d'un papier filtre qualitatif ou d'un filtre en fibre de verre pour s'assurer qu'il n'obstruera pas les nébuliseurs ou qu'il n'interférera pas avec l'injection dans l'instrument d'analyse. S'il est digéré avec de l'eau régale, l'échantillon peut être filtré au moyen d'un papier filtre sans cendres.
Filtres-seringues, SPARTAN™, Whatman
Application :
Spectrophotométrie et chromatographie
Caractéristique 1 :
Certifiés HPLC
Nom du filtre :
SPARTAN
Type de filtre :
Filtre en fibre de verre
Filtres-seringues, Puradisc™, Whatman
Application :
Spectrophotométrie et chromatographie
Caractéristique 1 :
Large gamme de membranes, de tailles de pores et de diamètres
Nom du filtre :PURADISC
Type de filtre :Filtre en fibre de verre
Filtres-seringues, GD/X™, Whatman
Application :
Spectrophotométrie et chromatographie
Caractéristique 1 :
Avec superposition de préfiltres en fibre de verre
Caractéristique 2 :
Le volume d'échantillon est trois à sept fois plus élevé qu'avec les filtres-seringues standard
Nom du filtre :
GD/X
Type de filtre :
Filtre-seringues
Filtres-seringues, GD/XP™, Whatman
Application :
Échantillons difficiles à filtrer
Caractéristique 1 :
Avec superposition de préfiltres en polypropylène
Caractéristique 2 :
Réduit les niveaux de substances extractibles ioniques
Nom du filtre :
GD/XP
Type de filtre :
Filtre-seringues
Filtres sans seringue, Mini-UniPrep™ G2, Whatman
Application :
Spectrophotométrie et chromatographie
Caractéristique 1 :
Filtre tout-en-un et flacon pour échantillonneur automatique
Caractéristique 2 :
Avec flacon en VERRE pour échantillonneur automatique
Nom du filtre :
MINIUNIPREP G2
Type de filtre :
Filtre en fibre de verre
Filtres sans seringue, Mini-UniPrep™, Whatman
Application :
Spectrophotométrie et chromatographie
Caractéristique 1 :
Filtre tout-en-un et flacon pour échantillonneur automatique
Caractéristique 2 :
Avec flacon en PLASTIQUE pour échantillonneur automatique
Nom du filtre :
MINIUNIPREP
Type de filtre :
Filtre en fibre de verre
Vidéo de démonstration du filtre-seringue GD/X™Whatman
Démonstration de Whatman Mini-UniPrep™
Grâce à l'analyse du phosphore dans le sol, il est possible de déterminer la quantité d'engrais phosphoré nécessaire pour obtenir la croissance maximale de la plante. Pour déterminer la teneur en phosphore du sol, le sol est extrait à l'aide d'une solution chimique et la teneur en phosphore de l'extrait est mesurée par colorimétrie. La filtration de l'extrait au moyen d'un papier filtre qualitatif est généralement nécessaire avant l'analyse. Si une méthode automatique est utilisée pour déterminer la concentration en phosphore, un papier filtre résistant aux acides peut être nécessaire.
Papiers filtres quantitatifs, grades sans cendres, grade 41, Whatman
Application :
Analyse du phosphore par colorimétrie
Nom du filtre : Grade 41
Type de filtre : PAPIER FILTRE
Le pH du sol est vital pour déterminer sa capacité à retenir les minéraux. Certaines plantes ont des exigences très particulières en matière de pH. Il existe différentes manières de mesurer le pH du sol. La méthode du papier de tournesol/pH est rapide et peu coûteuse pour tester le pH du sol lorsqu'aucun pH-mètre n'est disponible ou lorsque l'obtention de valeurs très précises est inutile. Lors de la préparation de votre échantillon de sol, utilisez un papier de pesage pour peser le sol avant d'ajouter l'eau. Les papiers filtres peuvent servir à enlever les particules inutiles de la suspension.
Papiers indicateurs de pH, Whatman
Application :
Analyse du pH
Caractéristique 2 :
Indicateurs universels
Nom du filtre :
PHANPEHA
Type de filtre :
PAPIERS INDICATEURS
Diverses méthodes d'analyse exigent que les composants liquides d'une solution soient séparés des matières solides en suspension avant l'analyse. GE offre un large choix de papiers filtres en cellulose avec différents niveaux de débit, de capacité de chargement et de résistance chimique pour prendre en charge ces applications.
Filtres en papier : guide de sélection
VWR vous fournit une gamme complète de consommables, d'équipements et de réactifs pour l'analyse environnementale. Utilisez l'outil de recherche disponible sur notre page d'accueil ou contactez votre représentant commercial.
Contact