Analyse de la demande chimique en oxygène (DCO)
La demande chimique en oxygène (DCO) de l’eau est mesurée au moyen de la méthode dichromate après digestion.
VWR propose 2 solutions pour mesurer la DCO :
- Méthode rapide
- Méthode officielle
Méthode rapide DCO, Merck
Méthode rapide DCO, Merck
Une vaste gamme de tests en cuves pour la DCO, adaptés également à des échantillons ayant une teneur élevée en chlorure, 3 modèles de thermoréacteurs, étalons et spectrophotomètres.
Méthode rapide DCO, Hach
Méthode rapide DCO, Hach
Systèmes complets pour l’analyse de la DCO, large gamme de réactifs préparés pour la DCO (la dilution de l’échantillon est inutile), un réacteur et des spectrophotomètres.
Plus d'informations
Méthode officielle DCO
Méthode officielle DCO
Pour commencer, l’échantillon est minéralisé dans une unité de digestion manuelle ou automatique, à l’aide de réactifs adaptés.