Thermoréacteurs
Digestion rapide pour la DCO et le COT.
3 modèles :
- TR 320 : modèle de base pour 12 cuvettes et 7 programmes de température préenregistrés
- TR 420 : prend en charge 24 cuvettes, 8 programmes supplémentaires définis par l'utilisateur
- TR 620 : prend en charge 2 x 12 cuvettes supplémentaires avec 2 zones de température