Chromatographie à fluide supercritique
La chromatographie à fluide supercritique (SFC) est une technique chromatographique qui utilise un fluide supercritique comme phase mobile. Même si la SFC est connue depuis un certain temps, son adaptation comme une technique orthogonale à la HPLC, en particulier dans l'industrie pharmaceutique, a connu une augmentation au cours de ces dernières années. Cet intérêt a été suscité par la nécessité d'un débit élevé et un désir de techniques « plus écologiques ». Réduire significativement l'utilisation de solvants procure des avantages considérables en termes de diminution du temps de traitement et de séchage des échantillons ainsi qu'en termes de coûts et de sécurité.
Principaux produits distribués dans votre région
Other brands. Click here to request information