Chromatographie chirale
Dans de nombreux processus biologiques, l'activité d'un membre d'une paire d'énantiomères peut être opposée à l'inactivité, voire à l'activité néfaste de l'autre. La réussite du développement de phases stationnaires chirales (CSP) pour HPLC et SFC nous permet de surveiller la pureté optique d'un médicament en vrac et sa présence dans des formulations ou des liquides biologiques. D'autres applications sont disponibles dans l'industrie agrochimique et les industries connexes. Les principaux types de CSP incluent le polysaccharide immobilisé, la cellulose et la liaison à l'amylose, « de type brosse », la liaison aux protéines, l'inclusion de
Présentation de la chromatographie chirale
Principaux produits distribués dans votre région
Other brands. Click here to request information