Filtres-seringues Acrodisc® MS certifiés
Les filtres-seringues Acrodisc MS réduisent le risque d'effets de matrice causés par des substances extractibles et sont également pauvres en liaison protéique améliorant ainsi la précision de la détermination des protéines et réduisant les inquiétudes relatives aux pertes d'analytes.
Qu'est-ce que l'Acrodisc MS ? L'Acrodisc MS est le premier filtre-seringue certifié pour la LC-MS. Il offre des niveaux de substances extractibles extrêmement bas grâce à de bons débits et l'efficacité de rétention nécessaire pour protéger vos colonnes et instruments. Quels sont les avantages de ce produit ? Premier filtre certifié pour la LC-MS avec des niveaux de substances extractibles extrêmement bas. Les filtres-seringues Acrodisc MS sont conditionnés dans des tubes séparés pour les protéger des sources externes de substances extractibles. Lorsqu'un tube est utilisé, les autres restent sous scellé. La membrane WWPTFE (polytétrafluoroéthylène perméable à l'eau) peut être utilisée avec des solvants organiques et des solvants aqueux. Lorsqu'elle est associée à un boîtier en PE, la membrane offre une excellente résistance aux produits chimiques. Il existe une adsorption minimale des protéines avec les filtres-seringues Acrodisc MS. Consulter la brochure pour la recherche
|