Filtration des phases mobiles Solvac
![]() |
La filtration des phases mobiles Solvac est une étape cruciale pour assurer la qualité et la reproductibilité de vos résultats en supprimant les particules et les gaz et en stabilisant la ligne de base. Ce dispositif facile à utiliser permet de gagner beaucoup plus de temps, de faire des économies et d'améliorer la sécurité par rapport à la verrerie de filtration traditionnelle. |
Applications
- Élimine les particules contaminantes de la phase mobile ou de toute autre solution
- Dégaze les solvants de la phase mobile et des solutions
- Supprime l'attente liée à la filtration par écoulement
Avantages
- Sa conception polyvalente s'adapte à la plupart des bouteilles, flacons et récipients HPLC et permet d'éliminer les étapes de lavage des flacons et de transfert des solvants des phases mobiles des flacons dans les réservoirs.
- Aspire directement à partir de la bouteille de solvant HPLC. Réduit le risque de fuite de solvants agressifs par rapport à l'utilisation d'entonnoirs en verre et de cuvettes à usage unique.
![]() |
![]() |
![]() |
Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 |
Comment l'utiliser ?
- Placer la base sur le récipient récepteur avec le joint d'étanchéité placé sur le rebord du récipient. Fixer le tuyau à vide de la source de vide à l'adaptateur de raccord de vide situé sur le côté de la base du boîtier. Placer la membrane sur le support de filtre sec et propre.
- Fixer le tuyau d'alimentation d'entrée sur l'entrée conique du boîtier supérieur. Placer le boîtier supérieur sur la base du boîtier pour sceller en toute sécurité la membrane. Placer le tuyau d'alimentation dans du solvant pour le filtrer.
- Faire le vide tout en tenant fermement le boîtier du filtre SolVac jusqu'à ce que le vide total soit créé. Lorsque le vide requis est atteint et que le système est « chargé », ouvrir la pince à papillon pour commencer la filtration. Continuer à filtrer jusqu'à ce que tous les solvants soient aspirés ou que le récipient récepteur soit plein.