Tous les filtres-seringues ne se valent pas
Offrez à vos échantillons le traitement VIP de Pall Laboratory
Le nouveau matériau universel de Pall Laboratory appelé wwPTFE (water wettable polytetrafluoroethylene ou polytétrafluoroéthylène mouillable à l’eau) se distingue du tout-venant. Cette membrane innovante vous offre la certitude et l'assurance dont vous avez besoin pour garantir des analyses sans problème. Des débits élevés et une amélioration du rendement avec tous les types d'échantillons, qu'il s'agisse de solvants aqueux ou bien organiques et agressifs, ce qui allège le travail de validation et simplifie les procédures complexes de laboratoire.
Le nouveau filtre-seringues Acrodisc One™ muni d'une membrane wwPTFE est un filtre-seringues premium (PSF) qui surpasse les attentes, prolongeant la durée de vie des colonnes HPLC jusqu'à 52 fois! Un filtre-seringues qui vous fera gagner du temps et de l’argent, grâce à un pré-filtre multicouches, pour une augmentation de 30% du rendement et un débit plus élevé.
- Acrodisc One prolonge jusqu'à 52 fois la durée de vie des colonnes HPLC
- Le design PSF unique de Pall offre une zone de filtration bien plus efficace que celle des filtres-seringues traditionnels de 25mm, pour une augmentation de 30% du rendement et un débit plus élevé, allant jusqu’à 150ml.
- Disponible avec un pré-filtre multicouches asymétrique GxF pour une meilleure capacité de rétention des particules présentes dans les échantillons difficiles à filtrer
- Les filtre-seringues Acrodisc® de 13 mm munis de minipointes offrent un faible volume et une filtration aisée dans les flacons pour passeur d'échantillons
- Faibles niveaux certifiés d’extractibles absorbant les UV, pour une analyse HPLC/UHPLC précise
- Compatible à la fois avec les solutions aqueuses ou les solvants organiques agressifs
Pour des performances élevées – L’Acrodisc One PSF Design
Téléchargez le guide technique pour obtenir plus d'informations sur la façon de choisir le filtre-seringue approprié, de façon à accroître la durée de vie de votre colonne ou à examiner des substances extractibles et des liaisons de médicaments. |
Commandez votre échantillon gratuit ici et testez-le ! |
||
Explorez la gamme de produits wwPTFE pour vos besoins en matière de préparation des échantillons HPLC/UHPLC et des solvants
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Dispositifs de centrifugation | Plaques de filtration | Membranes disques | Filtration des phases mobiles |