Protection respiratoire
Protection respiratoire
Des innovations basées sur la science pour plus de confort, un meilleur ajustement et une protection efficace
3M offre une large gamme de masques respiratoires à usage unique, réutilisables, à ventilation assistée et à adduction d'air pour répondre au plus grand nombre d'applications industrielles et autres, avec une réputation inégalée, acquise dans les conditions les plus difficiles.
Semi masques réutilisables 3M™ Secure Click™ de la gamme HF-800
Bénéficiant de caractéristiques intelligentes et intuitives, le semi-masque respiratoire réutilisable 3M Secure Click de la gamme HF-800 est simple, confortable et fiable. Disponible en trois formats : petit, moyen et grand, nos masques respiratoires sont tous équipés en option d'une membrane permettant de communiquer. La nouvelle gamme 3M Secure Click dispose d'un système de connexion à filtre/cartouche simple et rapide. Celui-ci fonctionne comme une ceinture de sécurité. Il suffit tout simplement d'aligner les raccords et de pousser jusqu’à ce que vous entendiez un clic et que vous constatiez que les filtres et les cartouches sont correctement positionnés.
Ressources
Masque respiratoire à ventilation assistée à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ de la gamme TR-800+
On utilise le masque respiratoire à ventilation assistée à sécurité intrinsèque 3M Versaflo de la gamme TR-800 pour rester protégé lorsqu'on travaille dans des atmosphères dangereuses. Membre de la famille Versaflo, et lorsqu'il est combiné avec les casques, ceintures set autres accessoires Versaflo, notre air turbo s'intègre à un système de masque respiratoire bénéficiant de l’homologation CE avec : plusieurs vitesses, alarmes sonores et visuelles, et capacité à fonctionner avec différents types de filtres à de gaz, à vapeurs et à particules. Le confort est maximisé grâce à trois débits sélectionnables par l’utilisateur et à un débit d’air contrôlé, et, grâce à ses zones jaune fluo, il est à facile à identifier et à différencier des versions non IS de la famille de produits Versaflo. Le modèle TR-800 est homologué pour les Zones 0, et, par conséquent, il peut s’utiliser dans les endroits où une atmosphère potentiellement explosive est attendue et permanente dans le cadre d’un travail normal.
Voir le produit
Ressources
Masque respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ de la gamme TR-600
Grâce au 3M Versaflo Powered Air Turbo TR-600, l'intégralité du système de voit conférer un niveau supérieur de confiance, de contrôle et de confort. Notre univers de protection vient ainsi d’être élargi et il est meilleur que jamais grâce à cette évolution technologique avancée et ce degré d’excellence accrue en matière de systèmes de sécurité respiratoire à ventilation assistée. En fonction du type de filtre utilisé, il protège des particules, des gaz ou des vapeurs, ou d’une combinaison de tous ces facteurs.
Voir le produit
Ressources
Capuches et cagoules 3M™ Versaflo™ série S
Les capuches et caques 3M Versaflo de la série S sont munis de systèmes de suspension ajustables (la plupart des modèles) et de coussinets confortables pour garantir une tenue, une stabilité et un suivi excellents. Les capuches et casques à suspension sont équipés d'un large joint en élastique souple au niveau du visage, pour un meilleur confort et moins de bruit occasionné par le débit d’air. Le système de suspension réutilisable permet à l’utilisateur de modifier la distribution du débit d’air à l'intérieur de la capuche afin de répondre aux besoins en matière de confort personnel.
Voir le produit