Imprimer
Système de protection respiratoire à air propulsé (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-600
Fournisseur: 3M
TR619E TR602E TR6130E TR6600 TR-6580E TR-6710E TR-6310E TR-6110E TR-6820E
111-2220EA 2380 EUR
111-2220 111-2218 111-2219 111-2222 111-2129 111-2550 MMMATR-6310E MMMATR-6110E 111-2130
Système de protection respiratoire à air propulsé (PAPR), Versaflo™ Turbo TR-600
Protection respiratoire Systèmes de respiration
Le Versaflo™ Turbo TR-600 à ventilation assistée est un système de purification de l'air monté sur une ceinture. Lorsqu'il est utilisé avec l'une des pièces faciales 3M approuvées, il constitue un système à alimentation électrique pour la protection respiratoire contre les particules, les odeurs gênantes (le cas échéant), les gaz et les vapeurs.
  • Trois débits sélectionnables par l'utilisateur pour plus de confort
  • Débit d'air contrôlé à flux continu jusqu'à ce que la batterie se décharge ou que le filtre se remplisse de particules
  • Affichage de l'
More Product Information