Protection antichute
3M propose tout ce dont vous avez besoin pour travailler en hauteur. Découvrez une gamme complète d'équipement et de solutions anti-chutes fiables, confortables, innovantes et de grande qualité : ancrages, harnais, connecteurs, équipements de secours et d'évacuation, systèmes de lifelines verticaux et horizontaux temporaires et permanents, équipements pour espaces confinés, services de formations professionnelles, et bien plus encore.
Visionnez notre webinaire dédié à la protection contre les chutesNotre mission consiste à vous fournir une solution complète. C’est pourquoi nous avons à nos côtés une équipe d’ingénieurs spécialisés dans les applications et qui fournissent les conseils qu’il vous faut sur l’évaluation des risques, le développement des projets et la solution idéale pour le travail en hauteur.
Chez 3M, nous combinons innovations techniques et expertise, avec une passion pour la fabrication de produits de qualité supérieure. La protection contre les chutes 3M™ permet aux travailleurs de franchir une étape supplémentaire vers la hauteur grâce aux équipements et solutions de protection contre les chutes des marques de renom DBI-SALA® et Protecta®. Ces solutions comprennent des harnais, cordons, ancrages, lifelines horizontales, systèmes d'accès, équipements de secours et d'évacuation, solutions pour espaces confinés, et tous les équipements de protection individuelle ou EPI nécessaire à la protection contre les chutes, et bien plus encore !
Nous respectons les normes et les codes les plus stricts au monde, dont les normes CE et ANSI, pour vous donner un maximum de liberté et de confiance. Seul le ciel est une limite !
Produits évalués
Système Davit à courte portée DBI-SALA®
Le système Davit à courte portée HC (haute capacité) pour espaces confinés 3M™ DBI-SALA® est constitué d'aluminium revêtu par poudre, et il affiche un design modulaire qui facilite son transport et son stockage. Notre système est ajustable, et il offre une bonne flexibilité pendant son installation. Ce produit est conforme aux normes EN795:2012, CEN/TS 16415:2013, EN1496:2012, et il répond aux exigences de la Directive machine 2006/42CE relative à la manipulation des matériaux.
Ressources
Système Davit à courte portée DBI-SALA®
Harnais de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Delta™ Confort constitue l'un de nos harnais les plus populaires munis d'un rembourrage confortable, ergonomique et agréable à porter, avec boucles très légères et sangles très résistantes. Il a une conception triangulaire qui évite aux sangles de s’emmêler, ce qui crée une structure qui en facilite l’enfilage.
DBI-SALA® Sealed-Blok™ SRL avec treuil de sauvetage
Notre lifeline de sauvetage auto-rétractile 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ a été conçue pour affronter les environnements les plus rudes. Elle possède toutes les qualités de notre Sealed-Blok™ standard, avec en plus un treuil de sauvetage à 3 voies. Sa structure, constituée de plaques en acier inoxydable au niveau des extrémités et d'un boîtier en aluminium, résiste aux plus fortes sollicitations et ne rouille pas. Pour assurer une protection contre les chutes fiable et de grande qualité sur les plateformes pétrolières, dans les espaces confinés, pour le travail avec de l’eau salée, les environnements très sales et les usines de traitement des eaux usées, Sealed-Blok™ peut s’enorgueillir de nombreuses années de bons et loyaux services sur le terrain.
Tripode D - 3M™ Protecta®
Lorsqu'il est question d’entrées/de sorties de secours d’espaces confinés, il est essentiel que les équipements correspondants fonctionnent parfaitement et rapidement. Poids plume et portatifs, les tripodes en aluminium Protecta® sont parfait pour les zones d’entrée et de sortie de trou d'homme des espaces confinés. Ils sont faciles à transporter d'un lieu à un autre et ils peuvent être installés par une seule personne. Joignez-y un ou deux dispositifs mécaniques, tels qu’un treuil ou une lifeline auto-rétractile à 3 voies, et vous êtes prêt. Nos tripodes bénéficient de caractéristiques telles que des pieds de verrouillage, un ajustement par boulon d'arrêt simple, crochet mécanique à montage rapide et semelles à plaque filetée antidérapante sous les pieds.