Vêtements DuPont™ Tychem®
Les vêtements DuPont™ Tychem®, pour une protection légère contre les risques chimiques et biologiques. Toutes les menaces mortelles ne prennent pas forcément la forme d’incendies ou d’armes à feu. Pour une protection totale contre de faibles quantités de produits chimiques dangereux, de gaz toxiques et contre de faibles risques biologiques, les travailleurs du secteur se fient aux vêtements en DuPont™ Tychem®. Tychem® est une gamme innovante de tissus constitués de plusieurs couches barrières qui contribuent à assurer une protection contre les risques chimiques et biologiques. Avec un laminage sur substrat de Tyvek® qui lui apporte de la résistance, elle constitue une solution robuste qui oppose une barrière chimique pour un poids incomparablement faible.
Tychem® 6000 F FaceSeal
Une conception ergonomique combinée à la protection fiable Tychem®. DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Combinaison à capuche, avec garniture étanche en caoutchouc sur la capuche pour assurer une bonne étanchéité autour du respirateur.
Tychem® 2000 C
Les vêtements Tychem® 2000 C utilisent la force du tissu Tyvek® et un revêtement polymérique afin d'offrir une bonne protection contre la perméation d'un large éventail de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (même sous pression).
Vidéo
Littérature
Protection individuelle DuPont
Catalogue des produits